Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3OCH2CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1209237
MDL number:
PubChem Substance ID:
Assay:
99.5%
Grade:
anhydrous
Bp:
85 °C (lit.)
Vapor pressure:
48 mmHg ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
48 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
396 °F
expl. lim.
10.4 %
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dimethoxyethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
hcodes
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 5895740250 | 04065268458952 |
| 5895740100 | 04065268458945 |
| 5895742000 | 04065268458976 |
| 5895741000 | 04065268458969 |
| 5895740000 | 04065268458211 |