Merck
Passer à
1.02459
Iron(II) chloride tetrahydrate
extra pure special grade
Synonyme(s) :
Ferrous chloride tetrahydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
FeCl2 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.81
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
Quality Level
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
SMILES string
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
2202991.038611.05927
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
mp
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
-
mp
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
650 °C (anhydrous substance)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
3.5-6 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
102459100004027269903725
102459901204027269671754