3D kultivace organoidů: Nové in vitro modely vývoje a onemocnění
2D vs. 3D buněčné modelové systémy
Modelové systémy jsou hnacím motorem biologického výzkumu, protože umožňují rekapitulaci tělesných procesů a funkcí od molekulární úrovně až po úroveň celého organismu. Lidské tělo se skládá z buněčného i nebuněčného materiálu uspořádaného vysoce specializovaným způsobem. Je obtížné napodobit všechny aspekty lidské biologie pomocí jednoho in vitro modelového systému. 3D buněčné kultury modely představují přesnější reprezentaci přirozeného prostředí, které buňky v živém organismu zažívají, na rozdíl od pěstování buněk na 2D plochých površích.
Omezení stávajícího systému buněčných modelů | ||
---|---|---|
Modely zvířat | 2D buněčné monovrstvy | 3D buněčné agregáty |
|
|
|
Co jsou organoidy?
Organoidy jsou in-vitro odvozené 3D buněčné agregáty odvozené z primárních tkání nebo inbsp;kmenových buněk které jsou schopny sebeobnovy, sebeorganizace a vykazují orgánovou funkčnost.3 Organoidy řeší omezení stávajících modelových systémů tím, že poskytují:
- Podobné složení a architekturu jako primární tkáň: Organoidy ukrývají malou populaci samoobnovujících se kmenových buněk, které se mohou diferencovat v buňky všech hlavních buněčných linií s podobnou frekvencí jako ve fyziologickém stavu.
- Relevantní modely in-vivo podmínek: Organoidy jsou biologicky relevantnější pro jakýkoli modelový systém a lze s nimi manipulovat se složkami niky a sekvencí genů.
- Stabilní systém pro prodlouženou kultivaci: Organoidy lze kryokonzervovat jako biobanky a rozšiřovat je donekonečna využitím sebeobnovy, diferenciační schopnosti kmenových buněk a vnitřní schopnosti sebeorganizace.
Obrázek 1.Myší střevní epitelové organoidy. 3D Organoidy byly vytvořeny z dospělé myší střevní tkáně podle protokolu popsaného v článku Clevers et al. Science. 2013. Organoidní buňky začínají vytvářet lumeny a pupenové struktury přibližně 3.-5. den kultivace a kolem 7.-10. dne vytvářejí komplexní struktury podobné kryptám. Tyto domény podobné kryptám jsou funkčně podobné doménám dospělého střeva, kde jsou dělící se LGR5+ střevní kmenové buňky interkalovány Panethovými buňkami umístěnými na bázi krypty.
Buněčné linie
Network error: Failed to fetch
Organoidy vs. sféroidy
Organoidy i sféroidy jsou buňky kultivované ve 3 rozměrech. Sféroidy jsou často tvořeny z nádorových buněčných linií nebo nádorových biopsií jako volně plovoucí buněčné agregáty v destičkách s velmi nízkou přilnavostí, zatímco organoidy jsou odvozeny z tkáňových kmenových buněk vložených do hydrogelové matrice ECM, jako je Matrigel. Organoidy jsou vysoce komplexní a ve srovnání se sféroidy se více podobají in vivo. Nedávno se ukázalo, že nádorové organoidy umožňují předpovídat, jak dobře pacienti reagují na léky proti rakovině, což napomáhá personalizované medicíně.
Obrázek 2.Organoidy vs. sféroidy. Organoidy odvozené z kmenových buněk mají ve srovnání s nádorovými sféroidy in vivo podobnější fenotypy s vyšší komplexitou tkání.
Jak vznikají organoidy?
Organoidy se generují buď z primárních tkání, nebo z pluripotentních kmenových buněk (indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC) nebo embryonálních kmenových buněk (ESC)) poskytnutím vhodných fyzikálních a biochemických signálů4.
Fyzikální podněty: Poskytují podporu pro uchycení a přežití buněk. Příkladem jsou kolagen, fibronektin, entaktin a laminin.
Biochemické signály: Modulují signální dráhy, čímž ovlivňují proliferaci, diferenciaci a sebeobnovu. Mezi příklady patří EGF, FGF10, HGF, R-spondin, WNT3A, kyselina retinová, inhibitory GSK3β, inhibitory TGF-β, inhibitory HDAC, inhibitory ROCK, noggin, aktivin A, inhibitory p38 a gastrin.
Kvalifikované činidla Organoid
Network error: Failed to fetch
Aplikace organoidů
Organoidy jsou fyziologicky relevantní a vhodné pro molekulární a buněčné biologické analýzy, což je velkým příslibem jak pro základní výzkum, tak pro translační aplikace.
Vývojová biologie
Organoidy odvozené z ESC, iPSC si zachovávají vlastnosti svého vývojového stadia a pomáhají při studiu procesu embryonálního vývoje, specifikace linií a homeostázy tkání. Rovněž vrhají světlo na vývoj kmenových buněk a jejich niky.
- Vývoj orgánů, jako je mozek24, slinivka25 a žaludek7 byl studován prostřednictvím postupných diferenciačních kroků vyvolaných modulací signálních drah Wnt, BMP a FGF
Patologie infekčních onemocnění
Organoidy představují všechny složky orgánů a jsou vhodné ke studiu infekčních onemocnění postihujících specializované typy lidských buněk.
- Plicní organoidy odvozené z iPSC od zdravého dítěte nesoucího nulové alely genu pro interferonový regulační faktor 7 použité ke studiu replikace viru chřipky 26
- Organoidy předního mozku odvozené z lidských iPSC byly použity ke studiu infekce virem zika na nervových progenitorech27
Regenerativní medicína
Transplantace organoidů odvozených z dospělých kmenových buněk pomáhá nahradit poškozený orgán nebo tkáň. Kromě toho lze při léčbě monogenních dědičných onemocnění využít možnosti genové korekce pomocí technologie CRISPR/Cas9.
- Organoidy tenkého střeva si při transplantaci na myších modelech28
zachovaly vlastnosti tenkého střeva, jako je tvorba klků a přítomnost Panetha.Testování toxicity a účinnosti léčiv
Možnost testovat účinnost a toxicitu léčiv vůči reprezentativním cílům/orgánům (střevo, játra a ledviny) by mohla potenciálně omezit etické problémy spojené s používáním zvířat.
- K prokázání nefrotoxicity cisplatiny 11 byly použity organoidy Hymanových ledvin <./ul>
- Střevní organoidy byly využity k identifikaci možností léčby pacientů se vzácnými mutacemi CFTR29
- Nádorové organoidy lze využít k posouzení odpovědi na léčivo na úrovni jednotlivých pacientů.
Personalizovaná medicína
Organoidy odvozené z dospělých kmenových buněk jednotlivých pacientů umožňují testování odpovědi na léčivo ex vivo.
Organoidy | Zdroj | Podmínky kultivace | Typy buněk v organoidech | Reference<./th> | |
---|---|---|---|---|---|
Žaludek | |||||
hPSC | Indukce endodermu:Inhibitor rocku (Y-27632), Activin A, BMP5 Generování sféroidů:WNT, FGF, Noggin, Kyselina retinová Tvorba organoidů:Noggin, kyselina retinová, EGF Zrání: EGF | LGR5+ buňky, slizniční buňky, endokrinní buňky žaludku | 7 | ||
hAdSC | EGF, Rspondin, Noggin, FGF10, WNT, Gastrin, Nikotinamid a Inhibitor TGFβ | LGR5+ buňky, buňky jamkové sliznice, buňky žlázové sliznice, hlavní buňky a enteroendokrinní buňky | 13 | ||
<Střevní | |||||
hPSC | Indukce endodermu:Activin A, BMP4 Diferenciace zadního střeva (tvorba sféroidů): FGF4, WNT3A Tvorba organoidů:FGF4, WNT3A Zrání:RSpondin1, Noggin, EGF, FGF4, WNT | Enterocyty, Gobletovy, Panethovy a enteroendokrinní buňky | 30 | ||
hAdSC | Vytvoření :EGF, Rspondin, Noggin, WNT3A, Nikotinamid, Gastrin, TGFβinhibitor, inhibitor p38 Diferenciace : Bez WNT3A, inhibitor MAP kinázy p38 a nikotinamid | Deriváty střevního epitelu a kmenové buňky | 31 | ||
Colon | |||||
hAdSC | Vytvoření: | Vypracování:EGF, Rspondin, Noggin, WNT3A, Nikotinamid, Gastrin, Inhibitor TGFβ, inhibitor p38 Diferenciace : Bez WNT3A, inhibitor p38 MAP kinázy a nikotinamid | Epitelové buňky a mezenchymální deriváty | 31 | |
.Játra | |||||
hAdSC | Vytvoření:Noggin, WNT, Inhibitor ROCK Diferenciace:Gastrin, EGF, Rspondin, FGF10, hepatocytární růstový faktor, nikotinamid, inhibitor TGFβ, Forskolinu | funkční hepatocytární buňky | 14 | ||
hiPSC | Indukce endodermy:Aktivin A Jaterní specifikace: BMP4, FGF2, hepatocytární růstový faktor Zrání: Oncostatin M | Funkční buňky hepatocytů | 32 | ||
Pankreas | |||||
hAdSc | Vytvoření:Inhibitory TGFβ, Noggin, R-Spondin 1, WNT3A, EGF, FGF10, Nikotinamid Diferenciace:Není uvedeno | Epiteliální duktální buňky | 23 | ||
Prostata | |||||
hAdSc | EGF, R-Spondin1, Noggin, TGF-β inhibitor, inhibitor p38 MAP kinázy, FGF10, FGF2, PGE2, Nikotinamid a DHT | Diferencované CK5+ bazální a CK8+ luminální buňky | 17 | ||
Plicní | |||||
hPSC | DHT | Mezenchymální a plicní epitelové buňky | 33 | ||
Mozkové | |||||
hPSC | Neurální indukce:doplněk N2, NEAA a heparin Diferenciace:doplněk N2, 2-merkaptoetanol, inzulin Zrání:vitamín A, kyselina retinová | Populacerogenitorů, které produkují zralé kortikální neurony | 24 | ||
Klidové buňky./b> | |||||
hPSC | Indukce středního mezodermu:Wnt, inhibitor GSK3α Tvorba organoidů: inhibitor GSK3α, FGF9 | Nefrony a endotelové buňky | 11, 34 |
Cultureware
Network error: Failed to fetch
Enzymy
Network error: Failed to fetch
Organoidní matrice
Network error: Failed to fetch
Média a kultivační činidla
Network error: Failed to fetch
Růstové faktory a cytokiny
Network error: Failed to fetch
Malé molekuly
Network error: Failed to fetch
Reagencie pro histologii
Network error: Failed to fetch