Merck
DomůqPCRUniverzální protokol SYBR Green qPCR
Univerzální protokol SYBR Green qPCR
Přehled technologií
Úvahy o analýze
.Metody kvantifikace
Zařízení &; spotřební materiál
Průvodce výběrem směsi pro PCR
.br> Protokol
Troubleshooting
Materiály
Reference
Přehled technologií: SYBR Green qPCR
S rozvojem termálních cyklérů s fluorescenční detekcí má PCR nové, inovativní využití. Při rutinní PCR je rozhodujícím výsledkem konečné množství amplikonu vzniklého po procesu. PCR v reálném čase nebo kvantitativní PCR a RT-PCR využívají linearitu amplifikace DNA ke stanovení absolutního nebo relativního množství známé sekvence ve vzorku. Použitím fluorescenčního reportéru v reakci je možné měřit tvorbu DNA.
Přehled technologií: SYBR Green qPCR
Obrázek 1.Přehled technologií: SYBR Green qPCR
Při kvantitativní PCR se amplifikace DNA sleduje v každém cyklu PCR. Když je DNA v logaritmické fázi amplifikace, množství fluorescence se zvyšuje nad úroveň pozadí. Bod, ve kterém se fluorescence stává měřitelnou, se nazývá kvantifikační cyklus (Cq) nebo bod přechodu. Pomocí vícenásobného ředění známého množství standardní DNA lze vytvořit standardní křivku závislosti logaritmické koncentrace na Cq. Množství DNA nebo cDNA v neznámém vzorku pak lze vypočítat z jeho hodnoty Cq .
A) Různé fáze reakce:
Základní: Počáteční koncentrace templátu je nízká; intenzita fluorescence je proto příliš nízká na to, aby mohla být detekována, a je patrný pouze signál pozadí.
Exponenciální: Poté, co výtěžek cílové látky dosáhne prahu detekce, který je znázorněn červenou prahovou čárou, lze průběh reakce sledovat prostřednictvím exponenciální fáze.
Lineární: S rostoucí koncentrací templátu se snižuje dostupná koncentrace DNA polymerázy a rychlost reakce klesá.
Plateau: Volný enzym není dostatečný pro pokračování amplifikace, a proto se po tomto bodě reakce nachází v maximální výtěžnosti neboli ve fázi plateau.
B) Jednotlivé reakce jsou charakterizovány cyklem, při kterém fluorescence poprvé stoupne nad prahovou hodnotu, což se označuje jako kvantifikační cyklus (Cq). Pokud je výchozí materiál hojný, amplifikace je pozorována v dřívějších cyklech a Cq je nižší. Pokud je výchozího materiálu málo, amplifikace je pozorována v pozdějších cyklech a Cq je vyšší. Tato korelace mezi fluorescencí, Cq a množstvím amplifikovaného produktu umožňuje kvantifikaci templátu v širokém dynamickém rozsahu.
PCR v reálném čase se také hodí pro relativní studie. Reakci lze provést s použitím primerů jedinečných pro každou amplifikovanou oblast a označených různými fluorescenčními barvivy. Několik komerčně dostupných kvantitativních termálních cyklérů obsahuje více detekčních kanálů. V tomto multiplexním systému lze množství cílové DNA/cDNA porovnat s množstvím sledovací sekvence, např. GAPDH nebo β-aktinu.
NR= nedoporučuje se
X= doporučuje se
XX= preferovaná metoda
Uvažování o analýze
Příprava DNA
Nejdůležitějším krokem pro zajištění úspěchu při PCR je kvalitní příprava DNA. Zásadní je integrita a čistota templátu DNA. Kvantitativní PCR zahrnuje více kol enzymatických reakcí, a proto je citlivější na nečistoty, jako jsou proteiny, fenol/chloroform, soli, EDTA a další chemická rozpouštědla. Kontaminanty mohou také interferovat s fluorescenční detekcí. Poměr hodnot absorbance při 260 nM a 280 nM poskytuje odhad čistoty DNA. Čistá DNA má poměr A260/A280 1,8-2,0. Nižší poměry naznačují přítomnost kontaminantů, například proteinů.
Šablona
K zahájení qPCR je zapotřebí velmi málo kopií cílové nukleové kyseliny (odpovídá přibližně 100 pg gDNA nebo cDNA). Aby se minimalizovala kontaminace inhibitory reakce, mělo by být počáteční množství templátu omezeno na minimum potřebné k dosažení přesné kvantifikace. Pokud je výchozím materiálem RNA, návrh primerů a ošetření DNázou I sníží signály, které mohou být generovány kontaminací gDNA.
Návrh primerů
Ať už se používá barvivo vázající dsDNA nebo detekční chemie založená na sondě, je návrh kvalitních primerů jedním z nejdůležitějších předexperimentálních kroků při qPCR. Specifické primery pro PCR by měly být navrženy pomocí softwaru pro návrh primerů, aby se eliminovaly komplikace způsobené primer-dimery a sekundárními strukturami. Nižší koncentrace primerů snižují akumulaci tvorby primer-dimerů a tvorbu nespecifických produktů, což je rozhodující při použití barviva SYBR Green I v kvantitativní PCR.
dNTPs
Standardní mastermixy pro PCR/qPCR obsahují dATP, dCTP, dGTP a dTTP. K dispozici jsou však některé směsi, které nahrazují dTTP dUTP. Produkty z předchozích reakcí provedených s dUTP budou obsahovat uracil místo thyminu. Ty jsou pak náchylné ke štěpení pomocí uracil-DNA-glykosylázy (UNG). Předchozí inkubace následných reakcí s UNG proto zabraňuje kontaminaci přenosem mezi reakcemi. Aby byly všechny reakce v laboratoři účinné, musí používat dUTP.
Koncentrace hořčíku
Chlorid hořečnatý (MgCl2) je nezbytný pro aktivitu reverzní transkriptázy, Taq DNA polymerázy a Taq DNA 5' až 3' exonukleázy. Optimální koncentrace Mg2+ pro reakce obsahující DLP se obvykle pohybují mezi 3 - 6 mM. Nižší koncentrace chloridu hořečnatého obvykle vedou k tvorbě menšího počtu nespecifických produktů. Některé roztoky ReadyMix jsou dodávány v 2násobné koncentraci 7 mM chloridu hořečnatého (konečná koncentrace 3,5 mM). V některých případech je dodávána lahvička s 25 mM roztokem chloridu hořečnatého pro případnou další optimalizaci konečné koncentrace chloridu hořečnatého. Někdy může být požadována reakční směs, která neobsahuje MgCl2 aby bylo možné použít nízkou koncentraci, např. při použití detekce sondou Scorpion.
Reverzní transkriptáza
Pro úspěch RT-qPCR je rozhodující enzym reverzní transkriptáza, který poskytuje vysoké výtěžky cDNA a zároveň si zachovává aktivitu při vysoké teplotě. Výkon při vysokých teplotách pomáhá zajistit, aby oblasti RNA s významnou sekundární strukturou byly destabilizovány a přístupné pro hybridizaci a následnou amplifikaci. Při provádění jednostupňové RT-qPCR umožňuje vysokoteplotní výkonnost použití genově specifických primerů s vysokou teplotou tání (Tm), což zvyšuje specifičnost reakce. Při provádění dvoukrokových protokolů je důležité zajistit, aby enzym vedl k lineárnímu a proporcionálnímu výtěžku cDNA z RNA. Minimalizace pipetování může snížit variabilitu. Některé směsi ReadyMix obsahují primery a další činidla potřebná k provedení RT, například ReadyScript® cDNA Synthesis Mix (RDRT).
Taq DNA Polymerase
Stejně jako výběr nejvhodnější reverzní transkriptázy pro RT je zásadní i výběr vhodného enzymu. Zásadním problémem přírodní Taq DNA polymerázy je, že enzym má zbytkovou aktivitu při nízké teplotě. Nespecifická vazba primerů vede v důsledku této zbytkové aktivity polymerázy k tvorbě nespecifických produktů. Tuto situaci pomáhají napravit protilátkami blokované nebo chemicky blokované Taq DNA polymerázy ("horký start"), které zabraňují aktivitě enzymu až do zahájení denaturačního kroku při vysoké teplotě. Viz Příručka pro výběr směsi PCR pro určení nejlepší polymerázy s horkým startem pro vaši aplikaci.
Interní referenční barvivo podle typu přístroje
Některé termální cyklery PCR v reálném čase vyžadují nakládací barvivo, například ROX, pro kontrolu variability optického systému a normalizaci rozdílů v intenzitě signálu. Podobně některé termální cyklery vyžadují fluorescein k vytvoření virtuálního pozadí při práci s testy s barvivem SYBR Green I (které má velmi nízké pozadí). Tyto látky mohou být dodávány ve směsi ReadyMix nebo jako samostatné složky, aby bylo možné použít vhodnou koncentraci. V některých případech je součástí balení lahvička s interním referenčním barvivem pro normalizaci reakce. Maximální excitace tohoto barviva je 586 nM a maximální emise 605 nM. Standardní nastavení přístroje pro referenční barvivo ROX je pro měření interního referenčního barviva vyhovující. Toto interní referenční barvivo je nezbytné pro systémy sekvenční detekce ABI.
Přístroje
Je třeba vybrat činidla kompatibilní s přístroji. Platformy používají různá normalizační barviva, takže bude třeba vybrat činidla s kompatibilními normalizačními barvivy (viz Příloha 1).
Mnoho přístrojů qPCR bylo navrženo tak, aby podporovaly určitý rozsah aplikací, např. kontrastujte vysokokapacitní schopnost přístroje ABI 7900 využívajícího automatické načítání 384jamkových destiček s přístrojem Illumina Eco, který podporuje jednu 48jamkovou destičku. Nejvhodnější přístroj odpovídá potřebám výzkumu. Je žádoucí vybrat přístroj s uživatelsky přívětivým softwarem, který vykonává nejžádanější funkce a má flexibilitu z hlediska výstupu dat, aby s nimi bylo možné snadno manipulovat v navazujících softwarových balících pro statistickou analýzu. Tím se zkrátí doba potřebná k zaškolení personálu, a tedy i k zahájení generování výsledků. Mezi další požadované vlastnosti patří blok PCR, který je absolutně homogenní (absolutní maximální odchylka 1Cq = 2násobek v 96 jamkách replikace), a optický systém, který excituje a detekuje emisi co nejcitlivěji a nejrovnoměrněji v širokém rozsahu vlnových délek. To umožňuje široký výběr fluoroforů a multiplexování. Dalšími vlastnostmi, které je třeba zvážit, jsou provozní náklady spojené se specifickým spotřebním materiálem, např. pokud se pro reakce nepoužívá standardní mikrotitrační destička, a také pohodlí při nakládání destiček/zkumavek, které mají nestandardní formát.
Kontroly
Vždy je užitečná pozitivní kontrola, abyste se ujistili, že všechny součásti soupravy pracují správně. Kontrola bez šablony/negativní kontrola je nezbytná pro zjištění, zda nedošlo ke kontaminaci. Signál v kontrole bez templátu prokazuje přítomnost kontaminace DNA nebo tvorbu dimerů primerů.
Pufr
Pufry nebo reakční mastermixy obvykle obsahují dNTP, Taq DNA polymerázu, MgCl2 a stabilizátory. V závislosti na detekční chemii, přístroji a požadavcích na reakci mohou být obsaženy také SYBR Green I, ROX™, fluorescein a inertní nakládací barviva. Složky PCR pufru a stabilizátory jsou obvykle patentované výrobcem. Pokud jsou zakoupeny samostatně, je možná maximální flexibilita, protože každou složku lze v reakci individuálně optimalizovat. Naproti tomu však nákup složek společně jako mastermixu sice snižuje flexibilitu, ale zvyšuje konzistenci a pohodlí šarže a zároveň snižuje počet pipetovacích kroků, a tím i pravděpodobnost chyby a kontaminace.
Analýza dat
Postupujte podle doporučení přístroje reálného času, který se používá k provádění kvantitativní SYBR Green PCR. Novým uživatelům přístrojů mohou pomoci následující pokyny. Obecně se počet cyklů vykresluje v závislosti na fluorescenci. K určení množství templátu v každém vzorku se používají prahové cykly (CTs) nebo body křížení. Prahový cyklus nebo bod přechodu je první cyklus, který vykazuje detekovatelný nárůst fluorescence v důsledku tvorby produktů PCR. Cykly před bodem přechodu jsou základní cykly. Základní cykly nevykazují žádný detekovatelný nárůst fluorescence v důsledku produktů PCR. Prahovou hodnotu použitou k určení okamžiku, kdy dojde k prvnímu detekovatelnému nárůstu fluorescence, lze rovněž upravit ručně. Práh by měl být vždy stanoven na grafu logaritmické amplifikace. Na logaritmickém amplifikačním grafu by měl být práh nastaven v logaritmickém lineárním rozsahu, nikoli ve fázi plateau.
Křivky tání
Provedení analýzy křivky tání na konci běhu pomůže analyzovat pouze produkt PCR, který vás zajímá. Při analýze křivky tání postupujte podle pokynů výrobce přístroje pro měření v reálném čase. Následné běhy se stejnými primery lze upravit tak, aby se odstranil příspěvek tvorby dimeru primeru k signálu produktu, a to shromážděním dat v dalším kroku cyklování, jehož teplota musí ležet mezi již určenými teplotami tání dimeru a produktu (TMs).
.Metody kvantifikace
Standardní křivky
Standardní křivky jsou nezbytné pro absolutní i relativní kvantifikaci. Při vytváření standardních křivek by měly být použity různé koncentrace DNA (obvykle pět), aby se vytvořila standardní křivka, která bude odpovídat koncentraci neznámé. Každá koncentrace by měla být provedena duplicitně.
Absolutní a relativní kvantifikace
Tuto soupravu SYBR Green PCR lze použít ke kvantifikaci cílové DNA pomocí absolutní nebo relativní kvantifikace. Techniky absolutní kvantifikace se používají ke stanovení množství cílové DNA ve výchozím vzorku, zatímco relativní kvantifikace určuje poměr mezi množstvím cílové DNA a referenčního amplikonu. Ideální referenční amplikon by měl mít neměnnou, konstitutivní expresi. V praxi se pro tuto funkci volí housekeepingový gen, ale existují i jiné referenční volby, které lépe splňují výše uvedené požadavky.1
Absolutní kvantifikace používá externí standardy pro stanovení absolutního množství cílové nukleové kyseliny, která je předmětem zájmu. Aby se odstranily rozdíly v kvantifikaci způsobené žíháním, musí být vazebná místa primerů externích standardů stejná jako místa v cílové sekvenci. Ideální externí standard obsahuje sekvence, které jsou stejné jako cílová sekvence nebo které se od cílové sekvence liší jen nepatrně. Pro absolutní kvantifikaci je nutná ekvivalentní účinnost amplifikace mezi cílovým a externím standardem. Po identifikaci vhodného konstruktu nebo amplikonu se vytvoří standardní křivka ředění externího standardu, která se použije ke stanovení koncentrací neznámých cílových vzorků.
Relativní kvantifikace umožňuje výpočet poměru mezi množstvím cílového templátu a referenčního templátu ve vzorku. Vzhledem k tomu, že tato metoda měří množství cílové látky vzhledem k pravděpodobně neměnné kontrole, používá se relativní qPCR nejčastěji k měření rozdílů v genetickém polymorfismu, například mezi tkáněmi nebo mezi zdravými a nemocnými vzorky. Výhodou této techniky je, že použití vnitřního standardu může minimalizovat odchylky při přípravě a manipulaci se vzorky. Při použití systémů SYBR musí být cílová a interní referenční kvantifikace prováděna v oddělených reakcích.
Přesnost relativní kvantifikace závisí na vhodném výběru referenční šablony pro standardy. Variabilita standardu ovlivní výsledky, a proto je nejdůležitější, aby standardy byly vhodné.1 Někteří výzkumníci se rozhodnou neprovádět standardní křivku a vykazovat cílové množství jako podíl referenčního množství, což je technika označovaná jako komparativní kvantifikace. Případně lze předpokládat, že účinnost amplifikace cílové a referenční sekvence je zanedbatelná, a kvantifikovat cílovou sekvenci pouze na základě standardní křivky stanovené pro referenční sekvenci. A konečně, při nejpřesnější z technik relativní kvantifikace se měří amplifikační účinnost referenční i cílové sekvence a stanoví se korekční faktor. Tento proces, označovaný jako normalizace,1 vyžaduje vzorek obsahující známé koncentrace cílového i referenčního vzorku a vytvoření dvou standardních křivek.
Stanovení účinnosti reakce PCR
Účinnost PCR mezi referenčním a cílovým vzorkem se stanoví přípravou ředicí řady pro každý cíl. Hodnoty CT referenčního vzorku se odečtou od cílového vzorku a tento rozdíl hodnot CT se vynese do grafu proti logaritmu množství templátu. Pokud je výsledný sklon přímky menší než ± 0,1, posuzuje se účinnost amplifikace jako podobná.
Zařízení
  • Přístroj pro kvantitativní PCR
  • Mikrocentrifuga
  • Kryt s laminárním průtokem pro nastavení PCR (volitelný)
Příslušenství
  • qPCR SYBR Green Mix - viz Průvodce výběrem qPCR (<.a href="#část1">část 1 a část 2)
  • Šablona DNA/cDNA - reakce cDNA zředěná 1:10 pro detekci středně až vysoce exprimovaných cílů nebo 1:2 na 1:5 pro vzácné transkripty nebo 10 ng až 100 ng gDNA
  • Přední a zpětné primery zředěné na pracovní koncentraci (pro většinu testů postačí pracovní zásoby 10 µM)
    • Pro většinu modelových organismů jsou k dispozici také předpřipravené primery pro genovou expresi (KiCqStart® SYBR® Zelené primery, KSPQ12012)
  • Sterilní filtr hroty pipet
  • Sterilní 1.5 ml mikrocentrifugační zkumavky se šroubovacím uzávěrem (jako například CLS430909)
  • Zkumavky pro PCR, vyberte zkumavky odpovídající požadovanému formátu:
    • Individuální tenkostěnné 200 µl zkumavky pro PCR (Z374873 nebo P3114)
    • li>Desky
    • Těsnění destiček
      • Těsnicí fólie ThermalSeal RTS™ (Z734438)
      • Fólie ThermalSeal RT2RR™ (Z722553)
  • Voda třídy PCR (W1754)
Průvodce výběrem zelené PCR směsi SYBR - část 1
Průvodce výběrem zelené PCR směsi SYBR - část 2
Protokol
Příprava
  1. Všechny reakční komponenty umístěte na led.
  2. Smíchejte a poté krátce odstřeďte, abyste shromáždili obsah na dně zkumavky.
Standardní reakce s barvivem SYBR Green I
Poznámka: Pozorovali jsme, že testy prováděné ve směsi KiCqStart ReadyMix jsou optimální při použití vyšší koncentrace primerů než při běžné PCR. V níže uvedených protokolech používáme konečnou koncentraci 450 nM, kterou jsme vypozorovali jako optimální koncentraci pro několik nezávislých testů.
1. V případě, že se jedná o test, který je prováděn s primerem, je třeba použít primer o koncentraci 450 nM. Připravte si dostatečné množství master mixu pro provedení všech vzorků ve dvojím provedení.
    a. Ujistěte se, že obsahuje duplikáty negativních kontrol bez šablony (NTC).
    b. Vyberte příslušnou tabulku níže podle vybraného činidla qPCR.
    c. Vypočítejte množství činidel, která je třeba smíchat. Přidejte 10 % objemu, abyste zohlednili chybu pipetování
    d. Dobře promíchejte, aby nevznikaly bubliny.
Master Mix pro reagencie KiCqStart:
Master Mix pro ostatní kompletní qPCR ReadyMixy:
Master Mix pro qPCR reagencie s oddělenými složkami:
1Optimální koncentrace MgCl2 se může pohybovat od 1mM do 6mM.
2Podívejte se na Přílohu 1 a určete optimální koncentraci referenčního barviva pro váš přístroj.
2. Nastavení reakcí:
    a. Pro reakce NTC přidejte do reakční zkumavky 4 μl vody.
    b. Pro experimentální reakce přidejte do reakční zkumavky 4 μl roztoku cDNA.
    c. Všechny zkumavky krátce odstřeďte. Vizuálně zkontrolujte, zda všechny zkumavky nebo jamky obsahují vzorek na dně ve správném objemu.
    d. Opatrně alikvotujte 16 μl templátové master směsi do každé qPCR zkumavky nebo jamky destičky.
    e. Reakce dobře promíchejte a v případě potřeby roztočte.
    f. Uzavřete zkumavky nebo uzavřete desku PCR a označte ji (podle požadavků přístroje). (Ujistěte se, že označení nezakrývá dráhu světla excitačního/detekčního přístroje.)
3. V případě, že je to nutné, použijte štítek. Spusťte vzorky podle doporučení výrobce přístroje. Níže jsou uvedeny příklady standardního a rychlého cyklování.
Standardní parametry cyklování:
Parametry rychlé jízdy na kole:
Poznámka: Použijte standardní protokol disociační křivky (sběr dat).
4. Pokyny k analýze dat naleznete v příručce k přístroji.
Příloha 1
Referenční koncentrace barviva doporučené pro použití s přístroji. Pro činidla qPCR se samostatným referenčním barvivem
Průvodce řešením problémů
Materiály
Loading
1.
Bustin S. 2002. Quantification of mRNA using real-time reverse transcription PCR (RT-PCR): trends and problems.23-39. https://doi.org/10.1677/jme.0.0290023
2.
Rees WA, Yager TD, Korte J, Von Hippel PH. 1993. Betaine can eliminate the base pair composition dependence of DNA melting. Biochemistry. 32(1):137-144. https://doi.org/10.1021/bi00052a019
3.
Morrison TB, Weis JJ, Wittwer CT. 1998. Quantification of low-copy transcripts by continuous SYBR Green I monitoring during amplification. Biotechniques. 24(6):960-2.
4.
Sambrook J, Fritsch E, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 1. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
5.
Lovatt A, McMutrie D, Black J, Doherfy J. 2002. Validation of quantitative PCR assays - Addressing virus contamination concerns. BioPharm. 15(3):22-32.
6.
Dieffenbach C, Dveksler G. 1995. PCR Primer: A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
7.
Kellogg DE, Rybalkin I, Chen S, Mukhamedova N, Vlasik T, Siebert PD, Chenchik A. 1994. TaqStart Antibody: "hot start" PCR facilitated by a neutralizing monoclonal antibody directed against Taq DNA polymerase. Biotechniques. 16(6):1134-7.