Merck
Hroty pipet
Pipetovací špičky ZipTip
Pipetové špičky jsou jednorázové plastové špičky používané na pipetorech pro přesné a precizní dávkování kapalin. Jsou k dispozici v různých velikostech a tvarech, které se hodí k různým typům pipetátorů, a používají se v základním laboratorním výzkumu a klinické diagnostice.
Přečtěte si více informací
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Eppendorf® epT.I.P.S. Pipetovací špičky
Tyto pipetovací špičky jsou k dispozici ve standardní kvalitě Eppendorf, Biopur®, PCR clean a low retention a Dualfilter T.I.P.S. ®, což z nich činí vynikající volbu pro aplikace v buněčné kultury, farmakologie., mikrobiologie, purifikace proteinů, genomics, nebo PCR.  
Eppendorf® Combitips Advanced® Pipetové špičky
Tyto opakovací pipetové špičky se dodávají ve variantách: Eppendorf Quality, Biopur®, PCR clean a forenzní DNA grade. Špičky Biopur® jsou vhodné pro aplikace, kde by přítomnost živých mikroorganismů mohla potenciálně ohrozit integritu experimentu. Navíc neobsahují pyrogeny, což zajišťuje absolutní nepřítomnost endotoxinů. Tato vlastnost je nezbytná pro pokusy zahrnující buněčné kultury, farmakologii a lékařský výzkum. Na druhé straně jsou špičky PCR clean a forenzní DNA grade speciálně navrženy pro extrakci DNA, zpracování vzorků a nastavení polymerázové řetězové reakce (PCR).
BRAND® Pipetovací špičky
BRAND® Pipetovací špičky jsou bezbarvé, dostupné ve sterilním i nesterilním provedení a vyrobené z polypropylenu. Při jejich výrobě se používají suroviny, které neobsahují di(2-hydroxyethyl)methyldodecylamonium (DiHEMDA) a oleamid. Tyto pipetovací špičky jsou k dispozici v rozsahu objemů od 0,1 μl do 10 ml a lze je autoklávovat při teplotě 121 °C. Sterilní špičky jsou dezinfikovány zářením beta. Navíc lze tyto pipetové špičky zakoupit volně ložené ve formě stojanů.
Pipetové špičky Corning®
Tyto pipetové špičky jsou vyráběny v kontrolovaném lisovacím prostředí, aby byla zajištěna přesnost a preciznost ve všech objemech špiček. Tyto pipetové špičky jsou nepyrogenní, neobsahují lidskou DNA, RNázu/DNázu a jsou dodávány ve sterilním stavu.
ART® Samotěsnicí bariérové pipetové špičky
Přesně tvarované špičky zaručeně zabraňují přenosu kontaminace při nasávání a dodávání vzorků. Všechny špičky Art jsou certifikovány jako neobsahující RNázu, DNázu, DNA a pyrogen. Špičky Art jsou ideální pro použití v genetických studiích, kriminalistice, při obecné práci s PCR a při odběru radioizotopových vzorků. Tyto pipetovací špičky jsou k dispozici v objemovém rozsahu od 10 μl do 5 ml. Jsou k dispozici také jako Softfit pro lepší ergonomii a nízkou retenci. Navíc jsou dodávány s uhlíkovými filtry Solvent Safe pro maximální ochranu pipetátoru při pipetování organických roztoků.
Mikroobjemové pipetové špičky Maxymum Recovery®
 Tyto pipetové špičky jsou vyrobeny z nesterilního polypropylenu, nejsou pyrogenní a lze je autoklávovat. Jsou kompatibilní s širokou škálou jednokanálových a vícekanálových pipetátorů. Tyto špičky neobsahují RNázu a DNázu a jsou vybaveny vnitřními kroužky, které zajišťují bezpečné uchycení a zabraňují úniku kapaliny.
Corning® Axygen® Automation Tips
Tyto pipetovací špičky se dodávají v čirém polypropylenu a jsou nabízeny ve sterilních i nesterilních variantách. Jsou zcela prosté RNázy, DNázy a lidské gDNA. Tyto špičky jsou ideální pro přesné a precizní dávkování kapalin pro řadu automatizovaných systémů pro manipulaci s kapalinami.
Pipetové špičky Finnpipette®
.
Styčky Finnpipette® jsou k dispozici v čiré i barevné variantě a jsou zařazeny do kategorie nesterilních pipetovacích špiček. Tyto špičky jsou známé svou přesností a precizností při pipetovacích úlohách a vyznačují se hydrofobním, důsledně hladkým designem, který zabraňuje nežádoucímu zadržování kapaliny.