RNA imunoprecipitace (RIP)-qPCR
RNA izolované pomocí sady Magna RIP™ RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit (produkt č. 17-700) lze analyzovat několika molekulárními metodami včetně end-point RT-PCR a kvantitativní RT-PCR (pokud jsou známy vazebné cíle RBP) nebo metodami microarray či hloubkového sekvenování. Vzhledem k cílovým hodnotám RNA se známou sekvencí lze navrhnout genově specifické primery, které umožňují ověřit (a kvantifikovat) RNA imunoprecipitovanou použitými protilátkami. Jakmile lze potvrdit úspěšnou RIP, lze pokračovat v dalším zkoumání populace RNA v imunoprecipitaci metodami založenými na populaci, jako je srovnávací mikroarray hybridizace výsledných cDNA nebo hloubkové sekvenování molekulárně upravených produktů reakce RIP (viz Baroni, T.E. et al., 2008. Methods Mol Biol. 419:93-108).
Níže jsou uvedeny metody pro provádění end-point nebo kvantitativního měření experimentů RIP v reálném čase s použitím kontrolní protilátky dodávané v soupravě EZ-Magna RIP™ (produkt č. 1).17-701), Anti-SNRNP70.
Pro reverzní transkripci použijte libovolné komerčně dostupné enzymy pro reverzní transkripci a systémy souprav, které pro priming používají náhodné hexamery. Protože zralá U1 snRNA ko-precipitovaná s U1 spliceozomálním proteinem SNRNP70 není polyadenylovaná, oligo d(T) priming se nedoporučuje.
Poznámka: Pro použití v této části se doporučují špičky odolné vůči aerosolu RNázy, aby se minimalizovalo riziko kontaminace.
- Značte příslušný počet 0.2 ml zkumavek PCR pro počet vzorků, které mají být analyzovány, a umístěte je na led.
- Přidejte 9 μl (až 2 μg RNA) příslušného vzorku do zkumavky PCR a vraťte je na led.
- Přidejte příslušné množství činidel do každé zkumavky s reakcí PCR na led, jak je uvedeno v tabulce níže.
- Umístěte zkumavky s PCR reakcí do termálního cykleru.
- Začněte následující program RT reakce:
- Vyjměte zkumavky PCR. Reakci nařeďte 180 μl vody bez nukleázy (10x ředění). Reakce lze uchovávat při -20 °C.
Standardní RT-PCR s koncovým bodem
- Označte příslušný počet 0,2 ml zkumavek PCR pro počet vzorků, které se mají analyzovat, a umístěte je na led.
- Minimálně budou 4 vzorky, které budou podrobeny PCR s použitím primerů RIP obsažených v této sadě: cDNA z pozitivní a negativní kontrolní imunoprecipitace protilátek, vstup a zkumavka bez templátu jako kontrola kontaminace DNA.
- Primery RIP jsou specifické pro lidský gen U1 snRNA. Doporučuje se, aby uživatel navrhl vhodné specifické primery pro cDNA z jiných druhů a empiricky určil podmínky reakce PCR.
- Přidejte 2 μl příslušného vzorku do zkumavky PCR a vraťte na led.
- Přidejte příslušné množství činidel do každé zkumavky s reakcí PCR na ledu, přičemž nejprve přidejte H2O a jako poslední Taq polymerázu.
- Pro dosažení nejlepších výsledků použijte Hot-Start Taq polymerázu. Pokud nepoužíváte Hot-Start Taq polymerázu, Taq musí být přidán do každé zkumavky po počátečním kroku denaturace.
- Pokud je požadována hlavní reakční směs, dávkujte dostatečné množství činidel pro jednu zkumavku navíc, abyste zohlednili ztrátu objemu.
- Umístěte zkumavky s reakcí PCR do termálního cykléru.
- Začněte následující program reakce PCR.
- Vyjměte zkumavky s reakcí PCR. Reakce lze skladovat při -20 °C.
- Oddělíte 10 μl každé reakce PCR pro analýzu pomocí elektroforézy ve 2% agarózovém gelu se 100 bp markerem DNA. Pro U1 snRNA obsaženou v sadě pro imunoprecipitaci proteinu vázajícího RNA EZ-Magna RIP™ (č. výrobku 17-701) je očekávaná velikost produktu PCR 100 párů bází.
Kvantitativní PCR v reálném čase
- Přidejte 2 μl vzorku cDNA na destičku PCR vhodnou pro vámi zvolený přístroj pro real time (doporučuje se provést trojnásobek reakcí qPCR na vzorek RIP).
- Připravte hlavní reakční směs. Dávkujte dostatečné množství činidel do jedné zkumavky navíc, abyste zohlednili ztrátu objemu.
- Přidejte 23 μl směsi qPCR ke 2 μl vzorku.
- Pomocí uzávěrů nebo optické pásky utěsněte destičku a spusťte reakce qPCR.
Další informace o návodech k experimentům RIP, tipy pro řešení problémů a doplňkové protokoly naleznete v našem Stránka RNA imunoprecipitace (RIP).