Média RPMI 1640
Podložky RPMI 1640, pojmenované podle Roswell Park Memorial Institute, kde byly vyvinuty Moorem a spol., jsou optimalizovány pro kultivaci neadherentních typů buněk, včetně lymfocytů a dalších linií krevních buněk. RPMI 1640 je vyvážený solný roztok (BSS) založený na médiích řady RPMI 1630. Využívá hydrogenuhličitanový pufrovací systém k udržení neutrálního pH a obsahuje změny v množství aminokyselin a vitaminů z média RPMI 1630. Média RPMI 1640 postrádají proteiny, lipidy nebo růstové faktory, které některé buněčné linie potřebují k růstu a množení, a může být nutné je doplnit o fetální hovězí sérum (FBS).
Produkty
K čemu se používá médium RPMI?
Médium RPMI 1640 se tradičně používá k růstu lidských lymfocytů a k expanzi lidských lymfoidních buněk bez použití séra. Při správném doplnění prokázalo RPMI 1640 širokou použitelnost pro kultivaci mnoha typů savčích buněk včetně krevních buněk, jako jsou monocyty a čerstvé lidské lymfocyty, a nádorových buněk, jako jsou buněčné linie HeLa a Jurkat. Díky své univerzálnosti je také vhodným základním médiem pro kultivaci buněk v laboratoři a pro různé výzkumné aplikace, jako je vývoj vakcín, objevování léčiv a buněčné terapie.
RPMI 1640 vs DMEM
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) a RPMI jsou dvě běžně používaná kultivační média pro savce, ale mají několik zásadních rozdílů. Médium RPMI 1640 je jediné médium, které obsahuje redukční činidlo glutathion a vysoké koncentrace vitaminů a cholinu. Obsahuje také vitamin B12, biotin a PABA, které se v DMEM nenacházejí.
Dalším rozdílem mezi oběma médii je, že jsou určena pro různé typy buněčných kultur. DMEM se používá ke kultivaci adherentních buněk, pěstovaných na povrchu, jako je plast nebo sklo, zatímco RPMI 1640 se používá ke kultivaci savčích buněk v suspenzní kultuře.