Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
WMBQP0D01
Milli-Q
escuadra para montaje mural
Installation accessory for use with POD dispensers
Sinónimos:
Escuadra para montaje mural Q-POD® y E-POD®
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
H × W × D
31 cm × 15 cm × 44.1 cm
compatibility
for use with E-POD®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Q-POD® Element
General description
Este accesorio para montaje mural se ha diseñado para una instalación sencilla y ordenada de unidades de dispensación de agua a distancia. La escuadra contiene un brazo giratorio para una mayor flexibilidad.
Para utilizar con los dispensadores Q-POD® y E-POD®, y la unidad Q-POD® Element.
Features and Benefits
  • Ahorra espacio en la mesa de trabajo del laboratorio.
  • Fácil de instalar.
Legal Information
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany