Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1.2 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 25.00 |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
Acetone , Ethanol , Isopropanol , Methanol, ACS grade
packaging
ampule of 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL each component in H2O
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
General description
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at a concentration of 100 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?