D3160
Desoxyribonukleinsäure aus menschlicher Placenta
buffered aqueous solution, sexed, male
Synonym(e):
DNA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Form
buffered aqueous solution
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
InChIKey
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?