Direkt zum Inhalt
262012
Desoxyribonukleinsäure, Natriumsalz, Lachshoden
Purified DNA from salmon testes. Absorption (0.001% solution in phosphate buffer, pH 7.0, 260 nm): ≥0.155.
Synonym(e):
Desoxyribonukleinsäure, Natriumsalz, Lachshoden
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
Form:
solid
Solubility:
aqueous buffer: soluble, water: soluble
Storage temp.:
2-8°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2907, Sodium content >=5.8%
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
Protein, none detected
color
off-white to light brown, white to off-white
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(OC2C(OC(C2)N)CO[P](=O)(OC3C(OC(C3)N)CO)O)(OCC1OC(CC1O)N)O
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
General description
Aufgereinigte DNA aus Lachshoden.
Aufgereinigte DNA aus Lachshoden. N/P-Verhältnis: 1,5-1,8; UV-Absorption: ≥;0,155 (0,001 %ige Lösung in Phosphatpuffer, pH 7,0, 260 nm). Kann für Hybridisierungsstudien verwendet werden.
N/P-Verhältnis: 1,5-1,8. Absorption (0,001 %ige Lösung in Phosphatpuffer, pH 7,0, 260 nm). ≥;0,155.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)