Merck
NIST2372A
Standard zur Quantifizierung menschlicher DNA
NIST® SRM® 2372a
Synonym(e):
NIST human DNA-Quantifikationsstandard
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Verpackung
pkg of set (3 x 1 ea)
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
PCR: suitable
qPCR: suitable
Anwendung(en)
genomic analysis
Allgemeine Beschreibung
Der NIST-DNA-Standard umfasst drei gut charakterisierte humane genomische DNA-Materialen in einem wässrigen Puffer mit pH-Wert 8,0. Die Komponenten werden aus humanen Buffy-Coat-Proben gewonnen und mit A, B und C gekennzeichnet. Ihre Zusammensetzung ist wie folgt:
  • Komponente A besteht aus genomischer DNA eines einzelnen männlichen Spenders.
  • Komponente B besteht aus genomischer DNA einer einzelnen weiblichen Spenderin.
  • Komponente C besteht aus einer gravimetrischen Mischung genomischer DNA (1 Teil männlicher Spender zu 3 Teile weibliche Spenderin).
Eine Einheit des SRM besteht aus einem sterilen 0,5-ml-Fläschchen jeder Komponente, wobei jedes Fläschchen etwa 55 μl DNA-Lösung enthält. Jedes der Fläschchen ist mit einer farbkodierten Schraubkappe gekennzeichnet und versiegelt.
SRM 2372a_cert
SRM 2372a_SDS
Anwendung
Human-DNA-Quantifikationsstandard-Standardreferenzmaterial (SRM) ist zur Verwendung bei der Wertzuordnung von forensischen Quantifikationsmaterialien humaner genomischer Desoxyribonukleinsäure (DNA) vorgesehen, insbesondere jene für die quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • SRM 2372a ist mit einem Zertifikat erhältlich, das die NIST-zertifizierten Werte von Kopienzahl & DNA-Massenkonzentration sowie die nicht zertifizierten Werte von mitochondrialen Genomen (mtDNA) relativ zu den nukleären haploiden Genomen (nDNA) dokumentiert
  • die Kopienzahlwerte sind messtechnisch auf die natürlichen Einheiten und SI-abgeleiteten Einheiten des Volumens rückführbar
  • die DNA-Massenkonzentrationswerte sind messtechnisch auf die natürlichen Einheiten und die SI-abgeleiteten Einheiten für Masse und Volumen rückführbar
  • die Assay-spezifischen mtDNA/nDNA-Verhältniswerte sind messtechnisch auf die ddPCR-Messung Droplet Digital Polymerase Chain Reaction rückführbar
  • Verfallsdetails sowie Lager- und Gebrauchsanweisungen werden auf dem NIST-Zertifikat bereitgestellt
  • Hinweise zu Handhabung, Entsorgung und Transport von biologischem Material sind im Sicherheitsdatenblatt dokumentiert
Sonstige Hinweise
Unter nist.gov/SRM können Sie sich das aktuelle Zertifikat mit den aktuellen Analyten und zertifizierten Werten herunterladen.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)