Fortfahren mit
M5755
MOPS-EDTA-Sodium Acetate (MESA)
powder for RNA electrophoresis buffers
Synonym(e):
MESA Buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 260.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
CHF 260.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
pH
6.8-7.2(reconstituted per directions)
solubility
H2O: soluble, faintly yellow
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
storage temp.
room temp
General description
MOPS – EDTA – Sodium Acetate (MESA) is the most commonly used running buffer for RNA electrophoresis prior to Northern blotting procedures. Applied voltage of 5 V/cm is recommended for maximum resolution.
Application
Suitable for use when making formaldehyde-agarose gels and associated running buffer for RNA electrophoresis.
Preparation Note
1x MESA buffer contains:
  • 40 mM MOPS
  • 10 mM sodium acetate
  • 1 mM EDTA (pH 8.3)
Dissolve entire contents of bottle in a final volume of 1L molecular biology grade water. This produces a 10x MESA stock solution that can be further diluted as needed.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8280T7527PPB008
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
pHast Pack
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder blend
form
powder blend
form
powder
pH
6.8-7.2(reconstituted per directions)
pH
8.1-8.5
pH
8.1-8.5 (5 ×)
pH
8.3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)