Merck
XGAL-RO
Roche
X-Gal
solubility: in DMF, soluble, solubility: in methanol, soluble, storage temp.:2-8°C
Synonym(e):
5-Brom-4-Chlor-3-indolyl-β-D-Galactopyranosid, 5-brom-4-chlor-3-indolyl-β-d-galactopyranosid, Brom-4-chlor-3-indolyl-β-d-galactopyranosid, 5-, 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-galactosid, BCIG, X-Gal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BrClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.63
Beilstein:
1402009
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.28
Beschreibung
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Mol-Gew.
408.63 g/mol
Verpackung
pkg of 1 g (10745740001)
pkg of 100 mg (03117073001)
pkg of 100 mg (11680293001)
pkg of 2.5 g (10703729001)
pkg of 250 mg (10651745001)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
20 mg/mL
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
white
Löslichkeit
DMF: soluble
methanol: soluble
Anwendung(en)
genomic analysis
life science and biopharma
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChIKey
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Allgemeine Beschreibung
X-Gal ist ein chromogenes Substrat für β-Galactosidase, das einen tiefblauen Farbstoff erzeugt, der vor einem Hintergrund leicht visuell erkennbar ist. Es ist in Dimethylformamid und Methanol löslich. Das Produkt ist nicht wasserlöslich.
Anwendung
X-Gal wurde in immunhistochemischen Anwendungen eingesetzt. Es ist auch das Substrat der Wahl für die Blau-Weiß-Selektion rekombinanter Bakterienkolonien mit dem Genotyp lac+ .
X-Gal ist ein chromogenes Substrat für β-Galactosidase, das einen tiefblauen Farbstoff erzeugt, der vor einem Hintergrund leicht visuell erkennbar ist. X-Gal ist das Substrat der Wahl für die Blau-Weiß-Selektion rekombinanter Bakterienkolonien mit dem lac+-Genotyp.
Qualität
Chromatographisch homogen
Physikalische Form
Kristalle, weißes Pulver
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Stammlösung:
  • 20 mg/mL in Dimethylformamid (DMF), klare, farblose Lösung
  • A590 nm: 0,01
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): X-Gal in Lösung (d. h. in DMF 2% (w/v) gelöst) ist bei Lagerung im Dunkeln bei 2 bis 8 °C über mehrere Wochen stabil.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maryvonne Arnaud et al.
Applied and environmental microbiology, 70(11), 6887-6891 (2004-11-06)
A shuttle vector designated pMAD was constructed for quickly generating gene inactivation mutants in naturally nontransformable gram-positive bacteria. This vector allows, on X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside) plates, a quick colorimetric blue-white discrimination of bacteria which have lost the plasmid, greatly facilitating clone
A I Geller et al.
Science (New York, N.Y.), 241(4873), 1667-1669 (1988-09-23)
A defective herpes simplex virus 1 (HSV-1) vector, pHSVlac, has been developed that contains a transcription unit that places the Escherichia coli lacZ gene under the control of the HSV-1 immediate early 4/5 promoter. The vector pHSVlac was propagated with
A R Yallowitz et al.
Cell death and differentiation, 21(4), 645-654 (2014-01-21)
In embryogenesis, p63 is essential to develop mammary glands. In the adult mammary gland, p63 is highly expressed in the basal cell layer that comprises myoepithelial and interspersed stem/progenitor cells, and has limited expression in luminal epithelial cells. In adult