Merck
656399
Sigma-Aldrich
2-Fluor-2′-Deoxyadenosin
96%
Synonym(e):
2′-Deoxy-2-fluoroadenosine
Größe auswählen
250 MG
CHF 308.00
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 308.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12FN5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -16°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
218 °C (dec.)
SMILES String
Nc1nc(F)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12FN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChIKey
ZWPYUXAXLRFWQC-KVQBGUIXSA-N
Angaben zum Gen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)