Wichtige Dokumente
850465P
Avanti
18:0-16:0 PC
1-stearoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
1-octadecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; SPPC; PC(18:0/16:0)
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 200 mg (850465P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850465P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850465P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850465P
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3/t40-/m1/s1
InChIKey
BYSIMVBIJVBVPA-RRHRGVEJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in bilayer membranes to study the thermodynamic properties of phase transitions[2]
- as a carrier in unilamellar vesicles to evaluate the fragmentation of hydroperoxy endoperoxide 13-HP-Endo-PC in a model membrane[3]
- as a lipid standard in liquid chromatography−mass spectrometry analysis[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)