Merck
130672
Sigma-Aldrich
N-Hydroxysuccinimid
98%
Synonym(e):
1-Hydroxy-2,5-pyrrolidindion, HOSu, NHS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.09
Beilstein:
113913
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
SMILES String
ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
InChIKey
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N-Hydroxysuccinimid kann in der Synthese von N-Hydroxysuccinimid-Ester mittels Dehydrierungsreaktion in Gegenwart von Dicyclohexylcarbodiimid in Carbonsäure verwendet werden.
N-Hyxroxysuccinimid wird für die Synthese von Zwischenprodukten eingesetzt, z. B.:
  • N
  • -Succinimidyl-3-(di-tert-butylfluorsilyl)benzoat
  • 4-[2,2-bis[(p-Tolylsulfonyl)-methyl]acetyl]benzoesäure-NHS-Ester
  • N-Succinimidyl-3-iodbenzoat
Es wurde außerdem in einem Protokoll zur Oberflächenmodifikation von Mikrokanälen einer mikrofluidisch integrierten Oberflächenplasmonresonanz (SPR)-Plattform zum Nachweis und zur Quantifizierung von Bakterienpathogenen eingesetzt.
Additiv, das im Carbodiimid-Verfahren für verbesserte Amidierungen und Peptidkupplungen eingesetzt wird.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zbigniew Czajgucki et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 12(10), 653-662 (2006-07-19)
Edeines are pentapeptide amide antibiotics composed of four nonprotein amino acids, glycine, and polyamine. They exhibit antimicrobial and immunosuppressive activities and are universal inhibitors of translation. Moreover, it was proven that the free ionizable carboxy group in the (2R, 6S
PEGylation of native disulfide bonds in proteins.
Brocchini S
Nature Protocols, 1(5), 2241-2241 (2006)
Polycyclic Aromat. Compd., 3, 781-781 (1993)
Preparation of N-succinimidyl 3-[* I] iodobenzoate: an agent for the indirect radioiodination of proteins.
Vaidyanathan G
Nature Protocols, 1(2), 707-707 (2006)
Cong Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(47), 15072-15073 (2006-11-23)
The conjugate of bacterial cytosine deaminase (bCD) and poly-l-lysine (PLL) that was functionalized with biotin, rhodamine, and Gd3+-DOTA was synthesized and characterized. It demonstrated high relaxivity, improved enzymatic specificity to prodrug 5-fluorocytosine, low cytotoxicity, efficient cell uptake, and high enzymatic
Artikel
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.