Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
color
light orange
storage temp.
2-8°C
Application
Vanderzant vitamin mixture for insects has been used in:
- the modified Lygus sp. diet for rearing Nezara viridula[1]
- artificial diets to analyze the preference and developmental performance of Drosophila suzukii[2]
- chemically defined diets to study the influence of diet and environment on the gut microbial community of field crickets[3]
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| form powder | form liquid | form dry powder | form dry powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color light orange | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| V1007-5KG | 04061837429071 |
| V1007-1KG | 04061837429064 |
| V1007-100G | 04061837429057 |