Merck
Passer à
TMS-012
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
1X, liquid, w/o Ca++ & Mg++, Endotoxin-Free
Synonyme(s) :
DPBS, PBS, Phosphate buffered saline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
PBS de Dulbecco (1X) sans Ca++/Mg++, sans endotoxine, Cell Culture
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Le PBS de Dulbecco sans endotoxines (1 ×) (sans Ca++/Mg++) est stérilisé par filtration à travers un filtre de 0,1 µm et est considéré comme exempt d'endotoxines (< 0,005 UE/ml).
Application
Le PBS de Dulbecco sans endotoxines (1X) (sans Ca++ et Mg++) a été utilisé comme tampon de lavage lors de :
  • l'isolement de cellules de la lamina propria du côlon
  • la formation de tétatomes par des cellules souches pluripotentes induites (iPSC)
  • la production de biomatériaux injectables poreux et élastiques (EPI) à partir d'échafaudages en vrac
Analysis Note
Apparence : Liquide limpide/pas de particules
Tests de stérilité : Négatif pour la croissance
pH : 7,0-7,27,
Osmolalité : 260-305 mOsm/kg
Endotoxine : <0,005 UE/ml
Appearance: Clear Liquid/No Particulates
Sterility Testing: Negative for Growth
pH: 7.0-7.2
Osmolality: 260-305 mOsm/kg
Endotoxin: <0.005 EU/mL
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D40316506-OPPPB006
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
TMS-012-A04055977052251
Questions
  1. Is this made with Bacteriostatic water? I need to reconstitute an enzyme with endotoxin free PBS but the enzyme is inhibited by bacteriostatic water.
    1 answer
    1. The method of preparation is considered proprietary. However, the term 'bacteriostatic' typically implies the presence of benzyl alcohol. No benzyl alcohol is present in the water used to prepare this product.
      The composition is as follows:
      0.2 g/L KCL
      0.2 g/L KH2PO4
      8.0 g/L NaCl
      1.15 g/L Na2HPO4 (anhydrous)
      With the pH adjusted to pH 7.0 to 7.1 using HCl.