Merck
Passer à
1.17246
Réflectomètre RQflex® 20
pkg of 1 unit, Reflectoquant®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
Reflectoquant®
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
detection method
reflectometric
General description
Le réflectomètre portatif RQFlex® 20 assure la lecture des bandelettes de test Reflectoquant®. Successeur du RQFlex® 10, il s'en distingue par une interface intuitive totalement repensée doublée d'une grande précision. Il permet une mesure simple et rapide d'une multitude de paramètres chimiques pour l'industrie agroalimentaire, les applications environnementales et le contrôle de la qualité de l'eau.
Packaging
Boîtier en fibre
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.172671.17247MT51324650
detection method
reflectometric
detection method
-
detection method
reflectometric
detection method
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
Reflectoquant®
product line
Reflectoquant®
product line
-
product line
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 units
packaging
-
packaging
-
microbialanalysis
microbialanalysis
-
-
-
Classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Good afternoon, I would like to know if there is a measurement uncertainty for this instrument.
    1 answer
    1. Average accuracy is within ± 10% in the middle of the measuring range.
      Helpful?
  2. Hi, I just need to confirm that the instrument is delivered with a calibration certificate. If yes what is validity of the calibration certificate.
    1 answer
    1. 1172460001 is sold without a calibration certificate. The standard contents of the Reflectoquant® RQflex® 20 package comprise the following items:
      1 Reflectometer including strip adapter, Cat. No. 1.17246.0001
      1 Recalibration set, Cat. No. 1.16954.0001
      1 Quick Guide
      4 1.5-V batteries (AAA)
      1 Safety Instructions