Documentos Principais
1.09956
Supelco
Hidróxido de sódio
c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
concentração:
1 M
pH:
14 (20 °C in H2O)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Hidróxido de sódio, for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
densidade
1.030 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Estudos de adsorção: A solução de hidróxido de sódio é usada no tratamento de absorventes de polímero para melhorar suas propriedades de adsorção. Um estudo recente investigou o efeito do tratamento de um polímero de PVC/Aliquat-336 adsorvido com hidróxido de sódio na adsorção de cromo (VI). O tratamento melhorou a capacidade de adsorção do polímero, tornando-o mais eficaz na remoção de metais pesados de soluções aquosas (Ouazine et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
  • Síntese de etóxido de sódio: A solução de hidróxido de sódio é empregada na síntese de etóxido de sódio, um importante reagente na síntese orgânica. Pesquisas demonstraram que o etóxido de sódio pode ser sintetizado de forma eficiente em temperatura ambiente usando hidróxido de sódio e etanol-90. Este método oferece uma abordagem direta e econômica para a preparação deste intermediário químico-chave (Randriana et al., World Journal of Applied Chemistry, 2021).
  • Inibição de corrosão: A solução de hidróxido de sódio é usada em estudos de inibição de corrosão. Pesquisas mostraram que um extrato aquoso de folhas da planta Thespesia populnea pode efetivamente inibir a corrosão do aço alumínio em solução de hidróxido de sódio. O estudo utilizou técnicas eletroquímicas para demonstrar a formação de uma película protetora na superfície do aço, destacando o potencial de inibidores naturais em aplicações industriais (Brindha e Venkatraman, Research Journal of Chemistry and Environment, 2023).
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1