Documentos Principais
1.09973
Supelco
Solução de ácido clorídrico
c(HCl) = 0.1 mol/L (1N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinônimo(s):
Ácido clorídrico, Solução de cloreto de hidrogênio, Cloreto de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Solução de ácido clorídrico, for 1000 ml, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
grau
reagent
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Preparação de monólitos híbridos hierarquicamente porosos, com função epóxi, por meio da polimerização de radical livre e aplicação no enriquecimento HILIC de glicopeptídeos.: Este estudo descreve a preparação de monólitos funcionalizados com epóxi, utilizando soluções de ácido clorídrico para enriquecimento com glicopeptídeos, contribuindo para avanços em proteômica e química analítica (Ma et al., 2019).
  • Análise simultânea de nove aminas aromáticas na fumaça de cigarro convencional usando extração em fase sólida on-line combinada com cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem.: A pesquisa apresenta um método de análise de aminas aromáticas na fumaça do cigarro, utilizando soluções de ácido clorídrico para a preparação de amostras, aumentando a sensibilidade de detecção em estudos ambientais (Zhang et al., 2017).
  • Um método simplificado de HPLC para determinação de triptofano em alguns cereais e leguminosas.: Este artigo detalha um método simplificado de HPLC, utilizando soluções de ácido clorídrico para determinação de triptofano em cereais e leguminosas, melhorando as técnicas de análise da qualidade de alimentos (Catevikkalp et al., 2016).
  • O plasma induzido por micro-ondas com espectrometria de emissão óptica (MIP-OES) na determinação de 23 elementos em amostras geológicas.: Este estudo utiliza soluções de ácido clorídrico em MIP-OES para determinar a composição elementar em amostras geológicas, contribuindo para avanços na análise geoquímica (Niedzielski et al., 2015).
  • Revisitando métodos para a determinação de metais biodisponíveis em sedimentos costeiros.: A pesquisa revisita métodos analíticos para a determinação de metais biodisponíveis em sedimentos usando soluções de ácido clorídrico, melhorando o monitoramento ambiental e a avaliação da poluição (Peña-Icart et al., 2014).
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the purity of this product?
    1 answer
    1. This product is not specifically tested for purity and trace analysis testing is not performed. However, the purity may be calculated based on the lot-specific concentration, product density, and HCl molecular weight, as demonstrated in the example below:
      Molarity (moles/L) = Density (g/L) ÷ Molecular Weight (g/mol) * Purity
      0.1mol/L = 1030g/L ÷ 36.46mol/L * Purity
      0.1mol/L = 28.2501mol/L * Purity
      Purity = (0.1mol/L ÷ 28.2501mol/L) x 100
      = 0.35%
      Helpful?
  4. Hi, in what size volumetric flask will the HCL 0.1mol/l(0.1N) Titrisol need to be made up in, please
    1 answer
    1. Each ampule is sufficient to prepare 1000 mL of 0.1N hydrochloric acid solution. This will require a 1 L or 1000 mL volumetric flask.