Documentos
1.09950
Supelco
Sodium thiosulfate solution
c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®®
Sinônimo(s):
Antichlor
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
product name
Sodium thiosulfate solution, for 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
densidade
1.22 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3