27155
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
white tan PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
13 mm
diâmetro × espessura
13 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Categorias relacionadas
Aplicação
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3 , 674-685 (2009)