Documentos Principais
PHL83514
Isomangiferin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone 4-C-glucoside
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 5.541,00
R$ 5.541,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 5.541,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18O11
Número CAS:
Peso molecular:
422.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.541,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c4c([c](c3c(cc2O)O)=O)cc(c(c4)O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C19H18O11/c20-4-11-15(26)16(27)17(28)19(30-11)13-9(24)2-8(23)12-14(25)5-1-6(21)7(22)3-10(5)29-18(12)13/h1-3,11,15-17,19-24,26-28H,4H2/t11-,15-,16+,17-,19+/m1/s1
chave InChI
CDYBOKJASDEORM-HBVDJMOISA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, and inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)