Documentos Principais
27188-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Tan PTFE/Silicone Seals
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
white tan PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
diâmetro × espessura
22 mm × 0.100 in.
compatibilidade
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Astrid Leiva et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(11) (2019-11-17)
Costa Rican animal feed production is continually growing, with approximately 1,238,243 metric tons produced in 2018. Production-wise, pet cat and dog food are in fifth place (about 41,635 metric tons per year) amongst animal feeds, and it supplies up to