27166
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
white tan PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
16 mm
diâmetro × espessura
16 mm × 0.090 in.
compatibilidade
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Descrição geral
Septa, tan PTFE/silicone is a gas tight and inert nature septa, which is used for high temperature applications during pretreatment and sample oxidation.
Aplicação
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Determination of stable carbon isotopes of organic acids and carbonaceous aerosols in the atmosphere.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(15), 2343-2347 (2006)
Chromatograms
GC Analysis of Phthalate Esters in Corn Oil (Spiked) on SLB®-5ms after SPME with a 100 μm PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPMENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.