Documentos Principais
23193-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Tan PTFE/Silicone Septa for Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
white tan PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
diâmetro × espessura
22 mm × 0.125 in.
compatibilidade
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Descrição geral
Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness. 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial) are sized to fit screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)