Documentos Principais
NADPH-RO
Roche
NADPH
powder, =97% (dry weight)
Sinônimo(s):
βDinucleotídeo de β-nicotinamida e adenina 2′-fosfato reduzido, ββ-NADPH, 2′-NADPH, Coenzima II reduzida, Dinucleotídeo de di-hidronicotinamida adenina fosfatado, NADPH Na4, Nucleotídeo de trifosfopiridina reduzido, TPNH2 Na4
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.287,00
500 MG
R$ 5.086,00
1 G
R$ 9.957,00
R$ 1.287,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.287,00
500 MG
R$ 5.086,00
1 G
R$ 9.957,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
833.35 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
R$ 1.287,00
Check Cart for Availability
Nível de qualidade
descrição
Tetrasodium salt
Ensaio
97% (dry weight)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 g (10621706001)
pkg of 100 mg (10107824001)
pkg of 500 mg (10621692001)
fabricante/nome comercial
Roche
λmax
260 and 340 nm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
chave InChI
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Coeficientes de absorbância: 15,0 x 103 l x mol-1 x cm-1 em 260 nm, 6,3 x 103 l x mol-1 x cm-1 em 340 nm
  • Absorbância máxima: 260 nm e 340 nm
  • Peso molecular: NADPH-Na4: Mr = 833,4, NADPH: Mr = 745,4
  • Valor de pH na água: 8,0 ± 1,0 (10 mg/ml)
Pó amorfo envasado sob nitrogênio.
Aplicação
NADPH-RO foi usado para a determinação da atividade de tioredoxina redutase.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A NADPH é doadora de elétrons e cofator de diversas enzimas de redox, inclusive a óxido nítrico-sintase.
Qualidade
  • Pureza: = 97% de ß-NADPH-Na4 com base no peso seco (enzimaticamente e absorbância em 340 nm), = 80% (absorbância em 260 nm)
  • Solventes orgânicos: = 3% (GC)
Nota de preparo
Condições de armazenamento (solução de trabalho): 2 ºC a 8 ºC
10 mg/ml em tampão bicarbonato de sódio, pH 9, contém no mínimo 95% de NADPH após 4 semanas a 2 ºC a 8 °C.
Nota de análise
Coeficientes de absorbância: 15,0 x 103 l x mol-1 x cm-1 em 260 nm, 6,3 x 103 l x mol-1 x cm-1 em 340 nm
Outras notas
Embalado com base no peso sólido.
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Takashi Iyanagi et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 528(1), 72-89 (2012-09-18)
NADPH-cytochrome P450 oxidoreductase (CYPOR) and nitric oxide synthase (NOS), two members of the diflavin oxidoreductase family, are multi-domain enzymes containing distinct FAD and FMN domains connected by a flexible hinge. FAD accepts a hydride ion from NADPH, and reduced FAD
Jonna Soerensen et al.
PloS one, 3(3), e1813-e1813 (2008-03-20)
The thioredoxin-dependent system is an essential regulator of cellular redox balance. Since oxidative stress has been linked with neurodegenerative disease, we studied the roles of thioredoxin reductases in brain using mice with nervous system (NS)-specific deletion of cytosolic (Txnrd1) and