Documentos
SRE0050
Sigma-Aldrich
Aprotinin
3-7 TIU/mg protein, saline solution, Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinônimo(s):
BPTI, Inibidor da tripsina pancreática bovina, Inibidor de tripsina (básico), Trasylol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C284H432N84O79S7
Número CAS:
Peso molecular:
6511.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
product name
Aprotinina, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
descrição
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Nível de qualidade
forma
saline solution
atividade específica
3-7 TIU/mg protein
peso molecular
~6,500
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
chave InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A aprotinina é amplamente utilizada como inibidor de tripsina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A aprotinina é um inibidor competitivo de proteases de serina que forma complexos estáveis com sítios ativos de enzimas e os bloqueia. Essa ligação é reversível, e a maioria dos complexos aprotinina-protease se dissociam em níveis extremos de pH, >10 ou <3. Estruturalmente, a aprotinina é uma proteína globular monomérica derivada do pulmão bovino formada por 58 aminoácidos arranjados em uma única cadeia de polipeptídeos com três pontes dissulfeto de ligação cruzada.
Definição da unidade
Uma unidade inibidora de tripsina (UIT) diminui a atividade de duas unidades de tripsina em 50%, onde uma unidade de tripsina hidrolisa 1,0 μmol de N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida por minuto em pH 7,8 e a 25 °C. Outra unidade utilizada com frequência é a UIK, onde 1 TIU = 1.300 UIK.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Aprotinina lyophilized powder, 3-7&#160;TIU/mg solid
Sigma-Aldrich
A4529
Aprotinina
Aprotinina
Sigma-Aldrich
A3886
Aprotinina
Leupeptina synthetic, &#8805;85% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8511
Leupeptina
Leupeptina microbial, &#8805;90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L2884
Leupeptina
Pepstatina A microbial, &#8805;90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P5318
Pepstatina A
Fibrinogênio Type I-S, 65-85% protein (&#8805;75% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F8630
Fibrinogênio
Fibrinogênio 50-70% protein (&#8805;80% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F3879
Fibrinogênio
Trombina lyophilized powder, 40-300&#160;NIH units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
T4648
Trombina
Pefabloc&#174; SC powder, solubility: 100 mg/mL in aqueous buffer, suitable for blocking, suitable for protein purification
Roche
PEFBSC-RO
Pefabloc® SC
Zhiwei Chen et al.
Oncogenesis, 9(5), 49-49 (2020-05-15)
Carbidopa, a peripheral decarboxylase inhibitor used with L-DOPA to treat Parkinson's disease, has attracted significant interest in recent years for its anticancer effect. Increasing evidence reveals that Carbidopa can inhibit cancer cell growth and induce apoptosis through aryl hydrocarbon receptor
Gen Chen et al.
Redox biology, 41, 101904-101904 (2021-03-12)
Protein S-nitrosylation is a reversible protein modification implicated in both physiological and pathophysiological regulation of protein function. However, the relationship between dysregulated S-nitrosylation homeostasis and diabetic vascular complications remains incompletely understood. Here, we demonstrate that basic fibroblast growth factor (bFGF)
Yingjie Shen et al.
International journal of molecular sciences, 22(10) (2021-06-03)
Prostate cancer (PCa) is the second most leading cause of death in males. Our previous studies have demonstrated that δ-catenin plays an important role in prostate cancer progression. However, the molecular mechanism underlying the regulation of δ-catenin has not been
Artigos
The Elevate Program offers enhanced quality and documentation attributes for aprotinin, a protease inhibitor used in multiple relevant industries.