L8511
Leupeptina
powder, ≥85% (HPLC)
Sinônimo(s):
Acetil-Leu-Leu-Arg-al, N-Acetil-L-leucil-L-leucil-L-argininal
Selecione um tamanho
R$ 1.249,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.249,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Produtos recomendados
Nome do produto
Leupeptina, synthetic, ≥85% (HPLC)
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
chave InChI
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?