Documentos Principais
SRE0078
Sigma-Aldrich
Aprotinin
≥3 TIU/mg solid, lyophilized powder, ≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
BPTI, Inibidor da tripsina pancreática bovina, Inibidor de tripsina (básico), Trasylol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C284H432N84O79S7
Número CAS:
Peso molecular:
6511.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Aprotinina, lyophilized powder, ≥3 TIU/mg solid
descrição
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥3 TIU/mg solid
peso molecular
~6,500
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
chave InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A aprotinina é amplamente utilizada como inibidor de tripsina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A aprotinina é um inibidor competitivo de proteases de serina que forma complexos estáveis com sítios ativos de enzimas e os bloqueia. Essa ligação é reversível, e a maioria dos complexos aprotinina-protease se dissociam em níveis extremos de pH, >10 ou <3. Estruturalmente, a aprotinina é uma proteína globular monomérica derivada do pulmão bovino formada por 58 aminoácidos arranjados em uma única cadeia de polipeptídeos com três pontes dissulfeto de ligação cruzada.
Definição da unidade
Uma unidade inibidora de tripsina (UIT) diminui a atividade de duas unidades de tripsina em 50%, onde uma unidade de tripsina hidrolisa 1,0 μmol de N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida por minuto em pH 7,8 e a 25 °C. Outra unidade utilizada com frequência é a UIK, onde 1 TIU = 1.300 UIK.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Aprotinina
Sigma-Aldrich
A3886
Aprotinina
Aprotinina saline solution, 3-7&#160;TIU/mg protein
Sigma-Aldrich
A6279
Aprotinina
Citocromo c &#8805;95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Sigma-Aldrich
C7752
Citocromo c
Fibrinogênio 50-70% protein (&#8805;80% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F3879
Fibrinogênio
Leupeptina microbial, &#8805;90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L2884
Leupeptina
Artigos
The Elevate Program offers enhanced quality and documentation attributes for aprotinin, a protease inhibitor used in multiple relevant industries.