Documentos
RAB0026
Sigma-Aldrich
Kit de ELISA com BDNF humano
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Sinônimo(s):
BDNF, Brain-derived neurotrophic factor
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 0.066-16 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... BDNF(627)
Descrição geral
O gene do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) foi mapeado no cromossomo humano 11p14.1. O BDNF é um membro da família das neurotrofinas de fatores de crescimento. O gene codifica uma proteína precursora, pró-BDNF. O BDNF maduro (mBDNF) é sintetizado por clivagem pós-tradução da pró-BDNF. Tanto a pró-BDNF quanto a mBDNF desempenham papéis cruciais na sinalização celular.
O kit de ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática) com BDNF humano é um ensaio de imunoabsorção enzimática in vitro para medição quantitativa de BDNF humano em soro, plasma, sobrenadantes de cultura celular e urina.
Imunogênio
BDNF humano recombinante
Aplicação
O Kit de ELISA com BDNF humano foi usado:
  • para medir a expressão proteica do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF)
  • para determinar o nível de BDNF no meio de cultura de fatias e extratos de culturas organotípicas de fatias cerebrais (OBSCs)
  • para determinar o nível plasmático de BDNF
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
O kit de ELISA com BDNF humano foi usado para determinar o efeito do transplante de células-tronco mesenquimais (CTM) de medula óssea sobre a expressão proteica de BDNF no corpo estriado de ratos com síndrome de Tourette (ST). Também foi usado para determinar os níveis plasmáticos de BDNF em pacientes com DG1 (doença de Gaucher tipo 1) e na população-controle.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) está envolvido na função do hipocampo e na memória episódica verbal em humanos. Assim, uma variação na expressão gênica do BDNF altera essas funções neurológicas. O BDNF também tem um papel vital na função vascular e participa da angiogênese por meio do receptor específico quinase B relacionada à tropomiosina (TrkB). Ele está envolvido na patogênese da doença de Alzheimer. O ProBDNF interage com o receptor de neurotrofina p75, causando depressão de longa duração no hipocampo.
Outras notas
Há um exemplo de certificado de análise disponível para este produto.
Digite a palavra sample na caixa de texto fornecida para obter o número do lote.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visite a Biblioteca de Documentos
Iasmin Fraga et al.
Neural regeneration research, 16(12), 2479-2485 (2021-04-29)
Epigenetic changes have been shown to be associated with both aging process and aging-related diseases. There is evidence regarding the benefits of physical activity on the functionality, cognition, and quality of life of institutionalized older adults, however, the molecular mechanisms
Shervin Pejhan et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 763-763 (2020-09-26)
Rett Syndrome (RTT) is a rare and progressive neurodevelopmental disorder that is caused by de novo mutations in the X-linked Methyl CpG binding protein 2 (MECP2) gene and is subjected to X-chromosome inactivation. RTT is commonly associated with neurological regression
Xiumei Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 11(4), 1211-1216 (2016-04-14)
The aim of the present study was to investigate the effect of bone marrow mesenchymal stem cell (MSC) transplantation on brain-derived neurotrophic factor (BDNF) expression in the striatum of Tourette syndrome (TS) rats. In addition, the possible mechanism of MSC
Oxidative Stress-Tolerant Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous Teeth Decrease Hydrogen Peroxide-Induced Damage in Organotypic Brain Slice Cultures from Adult Mice
Xiao L, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 20(8), 1858-1858 (2019)
Effect of mesenchymal stem cell transplantation on brain-derived neurotrophic factor expression in rats with Tourette syndrome
Liu X, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 11(4), 1211-1216 (2016)