P6782
Peroxidase
Type VI-A, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol), 950-2000 units/mg solid (using ABTS)
Sinônimo(s):
Doador:peróxido de hidrogênio oxidorredutase, Peroxidase de raiz forte
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type VI-A
forma
essentially salt-free, lyophilized powder
atividade específica
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
950-2000 units/mg solid (using ABTS)
peso molecular
~44 kDa
solubilidade
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0)
H2O: soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
chave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Ligação
Definição da unidade
Nota de preparo
Nota de análise
Outras notas
inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Protocolos
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.