Documentos Principais
SRE0082
Sigma-Aldrich
Peroxidase
Sinônimo(s):
Doador:peróxido de hidrogênio oxidorredutase, Peroxidase de raiz forte
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Nível de qualidade
atividade específica
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
adequação
suitable for immunoassay
suitable for manufacturing use
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
chave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A peroxidase de raiz forte é isolada da raiz de Amoracia rusticana e pertence ao grupo ferroprotoporfirínico de peroxidases. A HRP é um polipeptídeo de cadeia simples com quatro pontes dissulfeto. É uma glicoproteína que contém 18% de carboidratos. A composição de carboidratos consiste em galactose, arabinose, xilose, fucose, manose, manosamina e galactosamina, dependendo da isoenzima específica. O peso molecular (~44 kDa) inclui a cadeia polipeptídica (33.890 Daltons), hemina mais Ca2+ (~700 Daltons) e carboidratos (~9.400 Daltons). Existem no mínimo sete isoenzimas de HRP. O ponto isoelétrico das isoenzimas de peroxidase de raiz forte varia entre 3,0 e 9,0.
Horseradish peroxidase (HRP) is isolated from horseradish roots (Amoracia rusticana). HRP is a single chain polypeptide containing four disulfide bonds. Its molecular weight (~44 kDa) includes the polypeptide chain (33,890 Daltons), hemin plus Ca2+ (~700 Daltons), and carbohydrate (~9,400 Daltons). At least seven isozymes of HRP exist. The isoelectric point for horseradish peroxidase isozymes is 3.0 - 9.0.
Aplicação
HRP is used in immunoassays, such as ELISAs, Western blots, and lateral flow assays. HRP is used in academic research, diagnostics, and pharmaceutical research. For more applications, see the following technical article: An Introduction to Horseradish Peroxidase (HRP) and Its Applications.
Peroxidase from horseradish has been used in western blotting.[1]
Definição da unidade
Uma unidade de pirogalol forma 1,0 mg de purpurogalina a partir do pirogalol em 20 segundos em pH 6,0 a 20 °C.
Nota de análise
RZ (Reinheitszahl) é a taxa de absorbância A403/A275 determinada a 0,5-1,0 mg/ml em água deionizada. É uma medida do teor de hemina, e não da atividade enzimática. Mesmo preparações com RZ alto podem ter atividade enzimática baixa.
Outras notas
Veja mais informações sobre peroxidase em www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Roles of p38 and JNK protein kinase pathways activated by compound cantharidin capsules containing serum on proliferation inhibition and apoptosis of human gastric cancer cell line
Sun Y, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 14(2), 1809-1817 (2017)
Yonghao Sun et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(2), 1809-1817 (2017-08-16)
The aim of the present study was to investigate the inhibitory effect of compound cantharides capsules (CCCs) on the viability and apoptosis of human gastric cancer cell lines, BGC-823 and SGC-7901, and to detect its regulation of gene expression levels
Leilei Bao et al.
Scientific reports, 12(1), 10693-10693 (2022-07-02)
Infectious diseases are among the leading causes of mortality worldwide. A new coronavirus named severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) was identified in Wuhan, China in 2019, and the World Health Organization (WHO) declared its outbreak, coronavirus disease
Artigos
Horseradish peroxidase (HRP) is an enzyme used for detecting molecules, degrading toxins, cross-linking proteins, and in diagnostics like lateral flow assays.
Questions
  1. What is the stability of the activity after reconstituted into PBS if stored at -20 or -80C?
    1 answer
    1. Stock solutions retain activity after 5 freeze-thaw cycles when stored at –20°C. Studies at –80°C have not been conducted. For additional solution stability information. see the product datasheet for the research grade product, P8375.
      A link to this document is provided below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/160/616/p8375dat-ms.pdf