A4685
Luminol sodium salt
luminescent, ≥98% (titration), powder and chunks
Sinônimo(s):
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Selecione um tamanho
R$ 523,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 523,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Nome do produto
Luminol sodium salt,
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
powder and chunks
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NN([Na])C(C2=CC=CC(N)=C21)=O
InChI
1S/C8H7N3O2.Na/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12;/h1-3H,(H4,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
RVJVDCVIJCBUTH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?