A8511
Luminol
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Selecione um tamanho
R$ 856,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 856,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder or chunks
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
chave InChI
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?