Documentos Principais
516531
Sigma-Aldrich
Peroxidase, Horseradish
Sinônimo(s):
Peroxidase, Horseradish
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
lyophilized solid
Nível de qualidade
atividade específica
≥200 U/mg
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
0.1 M phosphate, pH 6.0-7.0: 5 mg/mL
razão de absorbância
RZ3.0
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
chave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Note: 1 KU = 1000 units.
Suitable for conjugation to proteins and antibodies and as a cytochemical marker in immunohistochemical staining. Has an optimal pH of 7.0.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the production of 1 mg purpurogallin in 20 s at 20°C, pH 6.0.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at 4°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1