Insulin in solution is reasonably stable. Sterile solutions can be stored at 2–8 °C for up to 12 months. Should freezing be preferred, solutions may be stored frozen at -20°C in single-use aliquots. Freeze-thaw cycles should be avoided.
I3536
Insulina
recombinant, expressed in yeast, γ-irradiated, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Insulin human
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
recombinante
expressed in yeast
esterilidade
γ-irradiated
Formulário
lyophilized powder
potência
≥25 USP units per mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
0.01 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
chave InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informações sobre genes
human ... INS(3630)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
After reconstitution in 0.01 M HCl, can the aliquot be frozen and for how long?
1 answer-