S5261
Sodium selenite
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sinônimo(s):
Selenious acid, Sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (inorganic)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
>350 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.