Documentos Principais
I0908
Sigma-Aldrich
Insulina
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Human insulin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C257H383N65O77S6
Número CAS:
Peso molecular:
5807.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51183600
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
recombinante
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Agency
meets USP testing specifications
Formulário
solid
potência
≥27.5 units/mg (dry)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
−20°C
chave InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informações sobre genes
human ... INS(3630)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Hormônio polipeptídico de duas cadeias produzido pelas células β das ilhotas pancreáticas. Seu peso molecular é de cerca de 5800 Da. As cadeias α e β são ligadas por duas pontes dissulfeto entre as cadeias. A cadeia α contém uma ponte dissulfeto dentro da cadeia. A insulina regula a captação celular, o uso e o armazenamento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, além de inibir a quebra de glicogênio, proteínas e gordura.
Regula a captação celular, o uso e o armazenamento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, além de inibir a quebra de glicogênio, proteínas e gordura.
Outras notas
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Marius Hervé et al.
Scientific reports, 12(1), 13191-13191 (2022-08-02)
We present experiments where extreme ultraviolet femtosecond light pulses are used to photoexcite large molecular ions at high internal energy. This is done by combining an electrospray ionization source and a mass spectrometer with a pulsed light source based on
Wei-Chieh Mu et al.
Nutrients, 10(7) (2018-07-20)
Aging is the main factor involved in the onset of degenerative diseases. Dietary protein restriction has been shown to increase the lifespan of rodents and improve metabolic phenotype. Branched-chain amino acids (BCAA) can act as nutrient signals that increase the
Michael J Abrams et al.
eLife, 10 (2021-12-08)
Can limb regeneration be induced? Few have pursued this question, and an evolutionarily conserved strategy has yet to emerge. This study reports a strategy for inducing regenerative response in appendages, which works across three species that span the animal phylogeny.
Benoit You et al.
EBioMedicine, 51, 102574-102574 (2019-12-27)
In colorectal cancer, hPG80 (progastrin) is released from tumor cells, promotes cancer stem cells (CSC) self-renewal and is detected in the blood of patients. Because the gene GAST that encodes hPG80 is a target gene of oncogenic pathways that are
Yan Gu et al.
Nature communications, 12(1), 6711-6711 (2021-11-20)
Cancer stemness represents a major source of development and progression of colorectal cancer (CRC). c-Met critically contributes to CRC stemness, but how c-Met is activated in CRC remains elusive. We previously identified the lipolytic factor ABHD5 as an important tumour
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this product sterile or not ? Can this be filtered using a 0.22uM filter after being added in the media ?
    1 answer
    1. This product is not sterile. It may be filter sterilized using a low protein binding membrane having a 0.2 μm pore size. Typically, the stock solution is filter sterilized when prepared and added aseptically to the media.
      See the link below to review the product datasheet for the bovine insulin products. While not the same biological source, the general information does apply to the human source product.
      Product Datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/132/262/i6634pis.pdf
      Helpful?
  4. What is the solublity and solution stability for Product I0908, Insulin?
    1 answer
    1. As Product I0908 - Insulin human meets USP specifications, we only report out the USP testing results.  In the USP method, Insulin is dissolved in 0.01N HCl.  Insulin is readily soluble (10-20 mg/ml) in weak acids.For Product I2643, recombinant human insulin, we indicate the following storage conditions. A stock solution can be stored frozen at -20°C in single-use aliquots. Freeze-thaw cycles should be avoided. Alternatively, it can be stored for up to 12 months at 2-8°C, if it is sterile filtered through a low protein binding membrane or if it contains a suitable bacteriostat, such as 0.1% thimerosal or sodium azide.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.