Documentos
G9891
Sigma-Aldrich
βß-Glicerofosfato
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
BGF, Glicerol 2-fosfato
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
216.04 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.20% α-isomer
pf
102-104 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
βO ß-glicerofosfato é um inibidor da serina-treonina fosfatase usado em tampões de reação de quinases. O BGP é frequentemente usado em combinação com outros inibidores de fosfatase/protease para inibição de amplo espectro. Ele funciona como um doador de fosfato orgânico e foi usado em meios de cultura para a diferenciação de células-tronco mesenquimais em células do tipo osteoblasto. O BGP também é usado para tamponar meios M17 para cultura de Lactococcus na expressão de proteínas recombinantes.
Inicia a diferenciação de células-tronco derivadas da medula óssea embebidas em um gel de colágeno/quitosana natural concebido para engenharia de tecidos.
Glycero-2-phosphate is a component of dexamethasone based hormone cocktail used to induce mesechymal stem cell (MSC) differentiation into osteoblasts.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  5. Is this Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, a cGMP Product?
    Yes. This product is produced under cGMP.
  6. What can I use to solubilize Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891?
    This product is soluble in water at a concentration of 50 mg/mL, yielding a clear, colorless solution.
  7. What concentration of Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, is used in cell culture?
    Product No. G9891 is tested in cell culture for toxic effects at 0.1 mg/mL. It is used at 10-20 mM for inhibition of phosphatase activity.
  8. Is there an alternative product if Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, is on backorder?
    Similar products are Product Nos. 50020, G6376 and G1150.
  9. Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, is "cell culture tested". What does that mean for this product?
    Growth studies are carried through two subculture generations at 0.1 mg/mL. Cells are counted, and growth is plotted as a logarithmic function of time in culture. Seeding efficiencies, doubling time, and final cell densities are determined. During the testing period, cultures are examined microscopically for atypical morphology and evidence of cytotoxicity.
  10. What is the solution stability of Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891?
    β-Glycerophosphate undergoes very slow hydrolysis at 100°C in 1 M hydrochloric acid. The implication is that solutions would be relatively stable at acidic pH.
  11. What is the water content in Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891?
    The water content can vary from lot to lot.  It is typically in the range of 24-31%.  The information can be found on the lot-specific certificate of analysis.
  12. What is Glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, Product G9891, used for?
    β-glycerophosphate is used in cell culture as an inhibitor of alkaline phosphatase. It is routinely used in culture of osteoblast/osteoclast cell lines where the activity of alkaline phosphatase needs to be inhibited (measurement of phosphorylated proteins, etc). A search on PubMed lists over 2500 articles citing "glycerophosphate" and "culture". Most references are for induction of bone lineage cells or for inhibition of phosphatase activity in other types of cell culture.
  13. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.
Natsumi Watanabe et al.
Human gene therapy, 24(3), 283-294 (2013-01-31)
Hemophilia is an X-linked bleeding disorder, and patients with hemophilia are deficient in a biologically active coagulation factor. This study was designed to combine the efficiency of lentiviral vector transduction techniques with murine adipose tissue-derived stem/stromal cells (mADSCs) as a
Monica Echeverry-Rendon et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 193, 111153-111153 (2020-06-07)
Magnesium (Mg) is a material widely used in industrial applications due to its low weight, ductility, and excellent mechanical properties. For non-permanent implants, Mg is particularly well-suited because of its biodegradability, while its degradation products are not harmful. However, Mg
Mario-Luca Suvà et al.
Cancer research, 69(5), 1776-1781 (2009-02-12)
Cancer stem cells that display tumor-initiating properties have recently been identified in several distinct types of malignancies, holding promise for more effective therapeutic strategies. However, evidence of such cells in sarcomas, which include some of the most aggressive and therapy-resistant
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously
I Moreno-Jiménez et al.
Science advances, 6(44) (2020-10-30)
Humanized mouse models are increasingly studied to recapitulate human-like bone physiology. While human and mouse bone architectures differ in multiple scales, the extent to which chimeric human-mouse bone physiologically interacts and structurally integrates remains unknown. Here, we identify that humanized