A8960
Ácido L-ascórbico 2-fosfato
≥95%
Sinônimo(s):
Ascorbil fosfato de magnésio, MAPA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥95%
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C1OP([O-])([O-])=O.O=C2O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C2OP([O-])([O-])=O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
InChI
1S/2C6H9O9P.3Mg.H2O/c2*7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;;/h2*2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;;1H2/q;;3*+2;/p-6/t2*2-,4+;;;;/m00..../s1
chave InChI
HKRNHMZODRSAPN-IXNKEUJHSA-H
Descrição geral
Além disso, o MAP desempenha um papel fundamental na pesquisa metabolômica e bioquímica. Atuando como um antioxidante, ele elimina de maneira eficaz os radicais livres, oferecendo proteção contra danos oxidativos. Suas propriedades anti-inflamatórias contribuem para a redução da inflamação, e estudos indicaram sua capacidade de estimular a produção de colágeno. Além disso, o MAP atua como um agente quelante, expandindo ainda mais suas aplicações em vários estudos de pesquisa. A natureza multifacetada do MAP o torna uma ferramenta valiosa em investigações científicas, contribuindo para avanços em pesquisas de biologia celular, metabolômica e bioquímica.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Pode ser usado em pesquisas de biologia celular, metabolômica e bioquímica
- Composto de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.