Documentos
G5422
Sigma-Aldrich
βß-Glicerofosfato
≤1.0 mol % L-α-isomer
Sinônimo(s):
BGF, Glicerol 2-fosfato
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
216.04 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic
forma
powder
Impurezas
≤0.1% Inorganic phosphorus
≤1.0 mol % L-α-isomer
pf
102-104 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
βO β-glicerofosfato é usado em soluções de homogeneização para extratos musculares após a fixação.
βO ß-glicerofosfato é um inibidor da serina-treonina fosfatase usado em tampões de reação de quinases. O BGP é frequentemente usado em combinação com outros inibidores de fosfatase/protease para inibição de amplo espectro. Ele funciona como um doador de fosfato orgânico e foi usado em meios de cultura para a diferenciação de células-tronco mesenquimais em células do tipo osteoblasto. O BGP também é usado para tamponar meios M17 para cultura de Lactococcus na expressão de proteínas recombinantes.
Inicia a diferenciação de células-tronco derivadas da medula óssea embebidas em um gel de colágeno/quitosana natural concebido para engenharia de tecidos.
Qualidade
Baixo teor de fosfato inorgânico. Misturas de α- e β-glicerofosfato foram usadas historicamente em meios microbiológicos, mas altos níveis de fosfato inorgânico (livre) foram associados ao crescimento irregular de bactérias e precipitados indesejados.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yang An et al.
Biochemical and biophysical research communications, 516(2), 551-557 (2019-06-27)
Developing methods for regenerating bones and uncovering the molecular mechanism underlying bone formation have great significance to human health. In the last decade, people have been using adipose-derived stem cells (ADSCs), that are capable of multilineage differentiation, to reconstruct defected
Morten Donsmark et al.
The Journal of physiology, 550(Pt 3), 845-854 (2003-06-10)
Intramuscular triacylglycerol is an important energy store and is also related to insulin resistance. The mobilization of fatty acids from this pool is probably regulated by hormone-sensitive lipase (HSL), which has recently been shown to exist in muscle and to
J Douglas et al.
The Journal of applied bacteriology, 56(2), 321-326 (1984-04-01)
An easily prepared medium, originally designed for the cultivation of lactic phages, has been found to have much wider application. Experience in its use over a ten year period with a range of physiologically diverse bacteria, for teaching and research
Chien-Ying Wang et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 14(10), 1438-1448 (2020-08-09)
Peripheral arterial disease (PAD) affects more than 200 million people worldwide. Recent studies suggest that oxidative stress-related inflammation can lead to the initiation and progression of PAD. Ferulic acid (FA) is a natural phenolic compound and has been proven to
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously