49752
2-Phospho-L-ascorbic acid trisodium salt
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-Ascorbic acid 2-phosphate trisodium salt, Sodium L-ascorbyl-2-phosphate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤7.5% water (Karl Fischer)
cor
white to off-white
pH
9.0-9.5 (25 °C, 30 g/L in H2O)
pf
260 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
InChI
1S/C6H9O9P.3Na/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;/q;3*+1/p-3/t2-,4+;;;/m0.../s1
chave InChI
YRWWOAFMPXPHEJ-OFBPEYICSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3