Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
G9422
βß-Glicerofosfato
BioUltra, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99% (titration)
Sinônimo(s):
BGF, Glicerol 2-fosfato
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (chemical)
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Impurezas
≤0.1% Insoluble matter
≤0.5 mol % L-α-isomer
cor
white
pf
102-104 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Na biologia celular, o sal dissódico de β-glicerofosfato desempenha um papel fundamental como doador de grupo fosfato em estudos de mineralização de matriz e acelera a calcificação em células musculares lisas vasculares. Também promove a mineralização da matriz óssea quando aplicado aos osteoblastos, fornecendo uma fonte crucial de íons fosfato. No âmbito da pesquisa bioquímica, o BGP funciona como um inibidor clássico da fosfatase serina-treonina em tampões de reação quinase, oferecendo inibição de amplo espectro. Sua função como doador de fosfato orgânico é particularmente valiosa em meios de cultura para a diferenciação de células-tronco mesenquimais em células do tipo osteoblastos. O BGP também é usado para tamponar meios M17 para cultura de Lactococcus na expressão de proteínas recombinantes. A ampla utilidade do BGP abrange várias áreas de pesquisa, tornando-o um componente essencial em estudos que abrangem biologia celular, pesquisa bioquímica e metabolômica.
Aplicação
Características e benefícios
- Versátil e adaptável para uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa
- Adequado para cultura de células e cultura de células vegetais
- Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
- Grau BioUltra para sua pesquisa em biologia celular e bioquímica
Qualidade
Outras notas
produto comparável
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?