I7378
Indometacina
98.5-100.5% (in accordance with EP), powder or crystals, COX inhibitor
Sinônimo(s):
Ácido 1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-3-indolacético
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Indometacina, 98.5-100.5% (in accordance with EP)
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
98.5-100.5% (in accordance with EP)
Formulário
powder or crystals
perda
≤0.5% loss on drying
pf
158-162 °C
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
chave InChI
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213) , ALOX5(240) , ELA2(1991) , GPR44(11251) , IL1A(3552) , PLA2G1B(5319) , PTGDR(5729) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689) , Ptgdr(19214) , Ptger1(19216) , Ptger2(19217) , Ptger3(19218) , Ptger4(19219) , Ptgs1(19224)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693) , Ptgs2(29527)
Descrição geral
Aplicação
- como um suplemento de meio em ensaios de diferenciação osteogênica e adipogênica em células-tronco de medula óssea humana
- como um suplemento de meio de cultura de células-tronco no líquido amniótico bovino (BAFSCs)
- na inibição de prostaglandina E2 (PGE2) em células T
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Protocolos
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.