Documentos
F8758
Sigma-Aldrich
Ácido fólico
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥97%
Sinônimo(s):
Ácido pteroilmonoglutâmico, PteGlu, Vitamina M, Ácido pteroil-L-glutâmico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H19N7O6
Número CAS:
Peso molecular:
441.40
Beilstein:
100781
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058014
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
fonte biológica
synthetic
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97%
forma
powder
peso molecular
Mw 441.40 g/mol
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
cor
dark yellow
solubilidade
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow to dark yellow-orange
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
chave InChI
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O ácido fólico (AF)/ácido pteroilmonoglutâmico ajuda a bloquear defeitos no tubo neural (DTN).
Aplicação
O ácido fólico foi usado:
  • para estudar o papel de vitaminas e aminoácidos no crescimento de hibridomas e na produção de anticorpos monoclonais
  • em células e tratamentos
  • direcionados ao gene da perforina, usando a abordagem de edição do gene CRISPR/Cas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Uma forma de administração nutricional de folato. O ácido fólico e seus derivados são mediadores essenciais do metabolismo de 1C dentro das células.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Folic acid handling by the human gut: implications for food fortification and supplementation
Patanwala I, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 100(2), 593-599 (2014)
Bone marrow derived mesenchymal stem cells ameliorate inflammatory response in an in vitro model of familial hemophagocytic lymphohistiocytosis 2
Sevim H, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 9(1), 198-198 (2018)
Periconceptional folic acid supplementation and the risk of preterm births in China: a large prospective cohort study
Li Z, et al.
International Journal of Epidemiology, 43(4), 1132-1139 (2014)
Reduced expression of galectin-9 contributes to a poor outcome in colon cancer by inhibiting NK cell chemotaxis partially through the Rho/ROCK1 signaling pathway
Wang Y, et al.
PloS one, 11(3), e0152599-e0152599 (2016)
The role of vitamins and amino acids on hybridoma growth and monoclonal antibody production
Ducommun P, et al.
Cytotechnology, 37(2), 65-73 (2001)
Artigos
Explore folic acid importance in serum-free eukaryotic cell cultures, including CHO cells, and its role in media supplementation.