A4544
Ácido L-ascórbico
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Sinônimo(s):
Ácido L-treoascórbico, Fator antiescorbútico, Vitamina C
Ensaio
≥98%
forma
powder
peso molecular
Mw 176.12 g/mol
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
cor
white to light yellow
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
pf
190-194 °C (dec.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC23A2(9962)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Importance and uses of ascorbate in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures