Documentos
G8540
Sigma-Aldrich
L-Glutamina
99.0-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1723797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
L-Glutamina, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
fonte biológica
non-animal source
Agency
meets USP testing specifications
Ensaio
99.0-101.0%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D 31.5 to 33.0°, c = 10 in 2 M HCl
[α]20/D 6.3 to 7.3°, c = 4 in water
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
pf
185 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 25 mg/mL
traços de cátion
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.10%
aplicação(ões)
agriculture
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Descrição geral
A L-glutamina é o aminoácido mais abundante no sangue e nos tecidos dos mamíferos. É vital para pesquisas bioquímicas e de cultura de células. A L-glutamina apoia o crescimento celular, o metabolismo e a síntese de proteínas. Na cultura celular, ele garante a viabilidade, a proliferação e a produção de anticorpos das células. Em estudos bioquímicos, a L-glutamina auxilia nas vias metabólicas, na síntese de biomoléculas e nos processos celulares.
Aplicação
O aminoácido L-glutamina foi usado:
  • como componente do meio sem soro para cultura de células organotípicas cocleares de camundongos;
  • como suplemento no meio de ′Eagle modificado por ′Dulbecco - mistura de nutrientes F-12 (DMEM/F-12) para cultura de segmentos de túbulos seminíferos de camundongos;
  • como suplemento no meio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 para cultura de linhagem de células monocíticas humanas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-glutamina ou glutamina em pó serve como precursor para a síntese de peptídeos, proteínas, nucleotídeos, purina, pirimidina, aminoaçúcares e ácidos nucleicos. Ela desempenha um papel importante na promoção e manutenção das funções celulares. Muitas células e tecidos, como o intestino, os rins, os neurônios do sistema nervoso central (SNC), o fígado e as βcélulas pancreáticas, utilizam a glutamina em níveis mais altos para seu funcionamento. A glutamina regula a homeostase ácido-base e a sinalização catabólica. A glutamina desempenha um papel fundamental no transporte de nitrogênio e mantém o estado redox celular.A glutamina fornece o nitrogênio, o carbono e os equivalentes redutores necessários para o crescimento e a divisão das células durante a cultura celular. O ácido L-glutâmico ajuda na incorporação de NH4+ em biomoléculas.
A L-glutamina é um aminoácido essencial que é um componente fundamental dos meios de cultura, funcionando como uma fonte de energia importante para células em cultura. A L-glutamina é bastante estável como pó seco e como solução congelada. Em meios líquidos e soluções-estoque, contudo, a L-glutamina se degrada relativamente rápido. O desempenho celular ideal geralmente requer suplementação dos meios com L-glutamina antes do uso.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
L-Glutamina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1125
L-Glutamina
L-Glutamina for biochemistry
Millipore
1.00289
L-Glutamina
L-Glutamina phyproof® Reference Substance
PHL83798
L-Glutamina
L-Glutamina EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
SAFC
1.00286
L-Glutamina
L-Glutamic acid from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-100.5%
Sigma-Aldrich
G8415
L-Glutamic acid
Interleukin-6 and IL-6 receptor cell expression in testis of rats with autoimmune orchitis
Rival C, et al.
Journal of Reproductive Immunology, 70(1-2), 43-58 (2006)
Glutamine and glutamate?their central role in cell metabolism and function
Newsholme P, et al.
Cell Biochemistry and Function, 21(1) (2003)
Lehninger Principles of Biochemistry Edition 4th null
l-Glutamine for sickle cell anemia: more questions than answers
Quinn C T
Blood, 132(7), 689-693 (2018)
Curcumin Alters Neural Plasticity and Viability of Intact Hippocampal Circuits and Attenuates Behavioral Despair and COX-2 Expression in Chronically Stressed Rats
Ga-Young Choi
Mediators of Inflammation (2017)
Artigos
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC